Instead of optimizing the bind, wash, and release steps in conventional silica-based spin purification preps, the technology focuses on a separation by performing a single step fractionation based on the size of the biomolecules, which results in depleted impurities.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 975,00 zł |
Informacje o tej pozycji
975,00 zł
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 3 minutes or less)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including RT-PCR, gene expression, and NGS), Intended use (For depletion of impurities from RNA solutions), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
sustainability
Sustainability features
technique(s)
RNA purification: suitable
input
DNA
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 90-110 μL
storage temp.
room temp
General description
GenElute™-E zestawy opierają się na zasadzie chromatografii ujemnej, w której zanieczyszczenia, takie jak sól, detergent, białka i rozpuszczalniki organiczne są usuwane przez materiał kolumny, a oczyszczony kwas nukleinowy jest zbierany w przepływie w jednym etapie wirowania. Ta wygodna procedura umożliwia znacznie szybsze oczyszczanie próbek kwasów nukleinowych w porównaniu do standardowych procedur bind-wash-elute, przy mniejszej obsłudze, drastycznie zmniejszonym zużyciu plastikowych materiałów eksploatacyjnych i bez użycia niebezpiecznych materiałów, takich jak sole chaotropowe lub rozpuszczalniki organiczne.
W przypadku konwencjonalnych metod, ślady soli chaotropowej i etanolu są zwykle współwystępujące z tymi procedurami oczyszczania, co często prowadzi do zahamowania eksperymentów PCR w czasie rzeczywistym. Zestawy GenElute™-E nie zawierają żadnych soli chaotropowych, rozpuszczalników organicznych ani EDTA, co skutkuje lepszą wydajnością w dalszych zastosowaniach, takich jak RT-PCR, ekspresja genów i NGS.
Ze względu na zasadę chromatografii ujemnej nie ma ograniczeń co do ilości oczyszczanego DNA. Maksymalna objętość próbki wynosi 100 μl. Oczyszczony kwas nukleinowy jest wymywany w wodzie i może być natychmiast użyty do dalszych zastosowań. Bufor TE 1x, pH 8,5, jest dostarczany w celu umożliwienia przechowywania próbek.
Application
Features and Benefits
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Reagents and consumables for organic solvent clean-up from RNA. 10, 50 or 250 purifications. | description Reagents and consumables for clean-up of pre-purified DNA. 10, 50 or 250 purifications. | description Reagents and consumables for various tissue sample types. 10, 50 or 250 purifications. | description Reagents and consumables for various plant sample types. 10, 50 or 250 purifications. |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable |
| purified by (Single-spin negative chromotography), (Time: 3 minutes or less) | purified by (Single-spin negative chromotography), (Time: 3 minutes or less) | purified by (Time: 45 minutes or less), (Single-spin negative chromotography) | purified by (Single-spin negative chromotography), (Time: 45 minutes or less) |
| input DNA | input - | input - | input - |
| test parameters : 3 min hands on time, sample volume: 90-110 μL | test parameters sample volume: 90-110 μL, : 3 min hands on time | test parameters : 3 min hands on time, sample volume: 20 mg | test parameters : 3 min hands on time, sample volume: 10-50 mg |
| feature Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including RT-PCR, gene expression, and NGS), Intended use (For depletion of impurities from RNA solutions) | feature Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For depletion of impurities and partial fractions (<50 bp) from DNA solutions), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.) | feature Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Intended use (For the purificiation of genomic DNA from human or animal tissue) | feature Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Intended use (For purification of genomic DNA from plant tissue), Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS) |
| sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features | sustainability - | sustainability - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Genelute-e single spin DNA and RNA purification kits use negative chromatographty to isolate nucleic acids. Can you explain how this approach simplifies workflows?
1 answer-
Helpful?
-
-
Do we know how stable the purified DNA is through several freeze-thaw cycles?
1 answer-
This will fluctuate due to sample variability (sample collection, concentration, fragment length, sequence [GC content], storage before isolation, etc.). However, the sample is buffer exchanged into a standard storage buffer that is included in the kit (1X TE).
Helpful?
-
-
What is the composition of the lysis buffer and clearing buffer after flowing through the resin?
1 answer-
The presence of EDTA, SDS, or excess salt can affect my PCR/ sequencing reaction. The lysis buffer information is proprietary, but we can say it is free of chaotropic salts. The resins are desalting resins so EDTA, SDS, and salts are depleted.
Helpful?
-
-
Does the technology introduce any bias into the sample?
1 answer-
GenElute™-E does not introduce biases that some “bind-wash-elute” technologies can add because the technology separates by size, rather than by what binds and what is released.
Helpful?
-
-
Is there a minimum value for using this kit? I have eight samples with RNA concentrations ranging from 5 to 14 ug. Does the kit work for me? How much RNA will lose during the procedure?
1 answer-
The key driver for yield in the GenElute-E kits is the fragment length, as this product utilizes a fractionation method. The expected yield should be greater than 80% as long as the sample is within a 50-100 µL load and greater than 50 bases.