GenElute™-E does not introduce biases that some “bind-wash-elute” technologies can add because the technology separates by size, rather than by what binds and what is released.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 52,20 zł |
Informacje o tej pozycji
52,20 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
General description
- Izolację DNA w mniej niż godzinę przy minimalnej obsłudze próbki
- Lepszą czystość, prowadzącą do lepszej wydajności w PCR i innych zastosowaniach
- Znaczną redukcję odpadów plastikowych i niebezpiecznych chemikaliów.
Tradycyjne zestawy do oczyszczania oparte na krzemionce, wymagają wielu etapów płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń z kolumn wirujących. Etapy te zwiększają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, narażają DNA na siły ścinające wirowania i wprowadzają sole chaotropowe, które mogą przenosić się do próbki końcowej, hamując dalsze zastosowania. Zestawy
GenElute™-E wykorzystują chromatografię negatywną z wykluczeniem wielkości do oddzielania dużych cząsteczek kwasów nukleinowych od mniejszych białek, lipidów i składników jonowych w próbkach komórek, tkanek, krwi i innych. Kolumny z pojedynczym wirowaniem skutecznie pochłaniają i zatrzymują resztki komórkowe i zanieczyszczenia próbki, jednocześnie przepuszczając kwasy nukleinowe, zmniejszając liczbę etapów i tworzyw sztucznych wymaganych do oczyszczenia. Ta nowatorska metoda oczyszczania wysokiej jakości jest możliwa dzięki naszej innowacyjnej proteazie SmartLyse®, która umożliwia szybką i wydajną lizę szerokiej gamy typów próbek.
Izolacja kwasów nukleinowych w ułamku czasu w porównaniu do tradycyjnych procedur płukania krzemionkowego. Wystarczy wymieszać próbkę ze składnikami lizy i inkubować zgodnie z protokołem zestawu, odpipetować próbkę na kolumnę wirówkową i odwirować bezpośrednio do probówki zbiorczej. Pozostałości komórkowe i zanieczyszczenia pozostają związane w kolumnie, a oczyszczone DNA jest gotowe do użycia w dalszych aplikacjach lub do przechowywania.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description For use with Genelute™-E kits. 1 cap puncher. | description Reagents and consumables for organic solvent clean-up from RNA. 10, 50 or 250 purifications. | description Reagents and consumables for various tissue sample types. 10, 50 or 250 purifications. | description Reagents and consumables for various plant sample types. 10, 50 or 250 purifications. |
| feature Intended use (For use with GenElute™-E Single Spin purification columns) | feature Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including RT-PCR, gene expression, and NGS), Intended use (For depletion of impurities from RNA solutions) | feature Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Intended use (For the purificiation of genomic DNA from human or animal tissue) | feature Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Intended use (For purification of genomic DNA from plant tissue), Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS) |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| usage cap punching | usage - | usage - | usage - |
| sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does the technology introduce any bias into the sample?
1 answer-
Helpful?
-
-
Genelute-e single spin DNA and RNA purification kits use negative chromatographty to isolate nucleic acids. Can you explain how this approach simplifies workflows?
1 answer-
Instead of optimizing the bind, wash, and release steps in conventional silica-based spin purification preps, the technology focuses on a separation by performing a single step fractionation based on the size of the biomolecules, which results in depleted impurities.
Helpful?
-
-
Do we know how stable the purified DNA is through several freeze-thaw cycles?
1 answer-
This will fluctuate due to sample variability (sample collection, concentration, fragment length, sequence [GC content], storage before isolation, etc.). However, the sample is buffer exchanged into a standard storage buffer that is included in the kit (1X TE).
Helpful?
-
-
What is the composition of the lysis buffer and clearing buffer after flowing through the resin?
1 answer-
The presence of EDTA, SDS, or excess salt can affect my PCR/ sequencing reaction. The lysis buffer information is proprietary, but we can say it is free of chaotropic salts. The resins are desalting resins so EDTA, SDS, and salts are depleted.