Przejdź do
ED2SC
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate
Synonim(y):
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · aq
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.27 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-529-9
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
eCl@ss:
32150312
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
97.0-102.0% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
solubility
water: 1.6 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
InChI key
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
Application
  • MIL-101(Fe) based biomass as permeable reactive barrier applied to EK-PRB remediation of antimony contaminated soil.: The research utilizes EDTA as a chelating agent to enhance the performance of a MIL-101(Fe) based reactive barrier for the electrokinetic remediation of antimony-contaminated soil (Wang et al., 2023).
  • Proteomic signatures of synergistic interactions in antimicrobials.: This proteomics study investigates the synergistic interactions of antimicrobials, highlighting the role of EDTA in enhancing antimicrobial efficacy by disrupting microbial cell membranes (Zhou et al., 2023).
  • Rapid and zero-cost DNA extraction from soft-bodied insects for routine PCR-based applications.: This study presents a novel method for DNA extraction using EDTA, which simplifies and reduces the cost of DNA extraction from soft-bodied insects for PCR applications (Jangra and Ghosh, 2022).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1232006PHR151003630
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
97.0-102.0% (titration)
assay
-
assay
-
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
water: 1.6 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?