Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 416,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 651,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
416,00 zł
Quality Segment
assay
99.0-102.0% (titration)
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: chelator
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
- in the decalcification of femurs for the histoprocessing and staining of osteochondral tissue
- as a component of NH4Cl lysis buffer for erythrocyte lysis and bulk characterization
- for the isolation of crypts from the connective tissues of mice
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.0-102.0% (titration) | description BioReagent, suitable for cell culture, 98.5-102.0% | description purum, ≥98.0% (KT) | description practical grade, ≥95% |
| assay 99.0-102.0% (titration) | assay 98.5-102.0% | assay ≥98.0% (KT) | assay ≥95% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble, clear, colorless | solubility H2O: 160 mg/mL | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear | solubility soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water) |
| form crystalline | form powder | form powder or crystals | form powder |
| reaction suitability reagent type: chelator | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: chelator | reaction suitability reagent type: chelator |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?