Przejdź do
EHNC009751
MISSION® esiRNA
targeting human OSGIN1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCTGCAATTCCTCCTGAATGAGTTTCCTGTACCTGACATCACCAGTGACCACAAACTAAGTGGCTTAAAGCAACAGAAATGTACCCTCTCATCATCTGGAGCAGAAGTCAAAATTCAAGGCATCAGCAGGACCCCCGCCCTCTGGAGCTTCCAGGGAAGGATCTTCGTTGACTCCTCCGGCTTCAGGGGGCTCCAGGCGTCCCTTGGTTCTAACCGCTGCCTCTGTGGTCTTGTGGCCGCCTTCCCTGGGTCCTCAGATCCCCCCCTTGCATATAAGGACACTTGTCGTGGGATATGGGGCCCACCCTAAATCCAGGATGGTCTCATTCGAAGATCCCTAACTGAATGAATTCTGTAAAGACCCCTTTTCCAATCAAGGCCGCATTTACAGATTCCCGACACGTCACTGGGAAGCCACCATTTGGTCCTCAACATCCCGTCTCCTCCGCCCCCAGATGCGACGGCGTCTCAGCAGCGACTTGGAGCCATGCAGGGTTTCTGTTGTGGTTGTTCACTTGGGTAAGCTTCCTGC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... OSGIN1(29948)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU064091EMU044581SAB1407392
description
targeting human OSGIN1
description
targeting human OSGIN1
description
targeting mouse Osgin1
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Gene Information
human ... OSGIN1(29948)
Gene Information
human ... OSGIN1(29948)
Gene Information
mouse ... OSGIN1(71839), Osgin1(71839)
Gene Information
human ... OSGIN1(29948)
esiRNA cDNA target sequence
CCTGCAATTCCTCCTGAATGAGTTTCCTGTACCTGACATCACCAGTGACCACAAACTAAGTGGCTTAAAGCAACAGAAATGTACCCTCTCATCATCTGGAGCAGAAGTCAAAATTCAAGGCATCAGCAGGACCCCCGCCCTCTGGAGCTTCCAGGGAAGGATCTTCGTTGACTCCTCCGGCTTCAGGGGGCTCCAGGCGTCCCTTGGTTCTAACCGCTGCCTCTGTGGTCTTGTGGCCGCCTTCCCTGGGTCCTCAGATCCCCCCCTTGCATATAAGGACACTTGTCGTGGGATATGGGGCCCACCCTAAATCCAGGATGGTCTCATTCGAAGATCCCTAACTGAATGAATTCTGTAAAGACCCCTTTTCCAATCAAGGCCGCATTTACAGATTCCCGACACGTCACTGGGAAGCCACCATTTGGTCCTCAACATCCCGTCTCCTCCGCCCCCAGATGCGACGGCGTCTCAGCAGCGACTTGGAGCCATGCAGGGTTTCTGTTGTGGTTGTTCACTTGGGTAAGCTTCCTGC
esiRNA cDNA target sequence
TCTCCGGCTACACACCCTACACGAAGCCAGATGCCATCCACCCACACCCCCTGCTGCAGAGGAAGCTCACCGAGGCCCCGGGGGTCTCCATCCTGGACCAGGACCTGGACTACCTGTCCGAAGGCCTCGAAGGCCGATCCCAAAGCCCCGTGGCCCTGCTCTTTGATGCCCTTCTACGCCCAGACACAGACTTTGGGGGAAACATGAAGTCGGTCCTCACCTGGAAGCACCGGAAGGAGCACGCCATCCCCCACGTGGTTCTGGGCCGGAACCTCCCCGGGGGAGCCTGGCACTCCATCGAAGGCTCCATGGTGATCCTGAGCCAAGGCCAGTGGATGGGGCTCCCGGACCTGGAGGTCAAGGACTGGATGCAGAAGAAGCGAAGAGGTCTTCGCAACAGCCGGGCCACTGCCGGGGACATCGCCCACTACTACAGGGACTACGTGGTCAAGAAGGGTCTGGGGCATAACT
esiRNA cDNA target sequence
AAGACTGGATGCGGAAGAAATGCAGAGGTCTCCGCAACAGCAGAGCCACAGCCGGTGACATCGCCCACTACTACCGGGACTACGTGATCAAGAAAGGCCTAAGTCACAACTTTGTGTCTGGTGCCGTGGTCACTGCCGTGGAGTGGGCTAAGTCCGAGCATGGCAGTCCCGAGGTCCAGGCATCCAGTCCCCTCTTCCAAGTGAATGGCTACTTGACTACCAAGGACCACGGCCACCAGCCCTTCTCACTGCGGGCCCGTAATGTGGTCCTGGCCACAGGCACCTTTGACAGCCCAGCCATGCTAGGCATCCCAGGAGAGACCCTGCCCTTTGTCCACCACGACCTGTCAGCCCTGGAGGCAGCCCTTCGGGCAGGCACTGTGAACCCAACCTCAGACCCGGTGCTGATTGTGGGAGCAGGGCTATCTGCAGCCGATGCTGTCCTCTTTGCCCGTCACTACAACATCCAGGTGATCCATGCTTTCCGCCGGTCCGTGCATGACCCCGGCCTGGTATTCAACCAGCTGCCCAAGATGCTATACCCTGAGTACCACAAAGTGCAGCAGATG
esiRNA cDNA target sequence
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
AC009119
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
Not applicable
Co się dzieje?
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)