Przejdź do
EHNC010831
MISSION® esiRNA
targeting human DGKI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGGAAAAACACCCCTGGATGGGGCGAAGAGTTCTGTGTCATGATTTTGGATTTAGTGGAAAAAGAACAGAGGAGATTTTCTTGTTACCTTAATTTTCCCAACATGGAAGATTTGGGAATGAAGAAGGACACTGCAAAGAGTGAGGCCTAAAATGGAAACCAGTCATGATTTTTATTTTGCTACTTTCTTTACGGACACGAATGCACACAGTGTAGAGCAGCCTTAACTCTGAATTGGAACAAGGTCGTGTAAGTGCCAGGACGTTATTTCCAGAAGCCCACAGCTGCTGATTCCTACACCCAGTGATTTCCACTGCCTTTTCATGATTCTGGAATTCCCAAGAACAGTGTCATCTTATTAGAAGGTATTTCCCAGTTCGAGTTGGAGACAAACCAACCTTCCCTCACAGGCTGAGTCCTTCTGGTTTCACTGCCAAAGCTTCCAGACTCACCCAGGGTCTGTTAGACATATTTGAATGAATCTGTCAGATTGTTCAGTCGTTAATGAGGTCACACTTTCCATGAAGACCATAGTGGCGTCATTTTG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DGKI(9162)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU046221EMU153071SAB4503570
description
targeting human DGKI
description
targeting human DGKI (2)
description
targeting mouse Dgki
description
affinity isolated antibody
esiRNA cDNA target sequence
AAGGAAAAACACCCCTGGATGGGGCGAAGAGTTCTGTGTCATGATTTTGGATTTAGTGGAAAAAGAACAGAGGAGATTTTCTTGTTACCTTAATTTTCCCAACATGGAAGATTTGGGAATGAAGAAGGACACTGCAAAGAGTGAGGCCTAAAATGGAAACCAGTCATGATTTTTATTTTGCTACTTTCTTTACGGACACGAATGCACACAGTGTAGAGCAGCCTTAACTCTGAATTGGAACAAGGTCGTGTAAGTGCCAGGACGTTATTTCCAGAAGCCCACAGCTGCTGATTCCTACACCCAGTGATTTCCACTGCCTTTTCATGATTCTGGAATTCCCAAGAACAGTGTCATCTTATTAGAAGGTATTTCCCAGTTCGAGTTGGAGACAAACCAACCTTCCCTCACAGGCTGAGTCCTTCTGGTTTCACTGCCAAAGCTTCCAGACTCACCCAGGGTCTGTTAGACATATTTGAATGAATCTGTCAGATTGTTCAGTCGTTAATGAGGTCACACTTTCCATGAAGACCATAGTGGCGTCATTTTG
esiRNA cDNA target sequence
GGAACCTCCATGTGGAAAGAAACCCCGACTTGCCTCCAGAAGAACTTGAAGATGGCGTATGTAAGCTCCCTCTGAATGTTTTCAATAACTACTTCAGCCTTGGATTTGATGCCCATGTCACACTGGAGTTCCATGAATCCAGAGAAGCAAATCCAGAGAAATTCAACAGTCGTTTTCGAAATAAAATGTTCTATGCAGGGGCAGCTTTTTCTGACTTCCTACAGAGAAGTTCTAGAGATCTATCCAAACATGTTAAAGTTGTTTGTGATGGAACAGATCTCACCCCAAAGATTCAGGAACTGAAGTTCCAGTGTATAGTATTTTTAAATATACCCAGATATTGTGCTGGCACAATGCCCTGGGGAAACCCAGGTGATCACCATGATTTCGAACCTCAGCGTCAT
esiRNA cDNA target sequence
CACCCCAAAGATCCAGGACCTGAAGTTCCAGTGTATAGTATTTTTAAATATTCCCAGATATTGTGCTGGCACAATGCCTTGGGGAAACCCTGGAGATCATCATGACTTTGAACCCCAACGTCATGATGACGGCTACATTGAAGTCATTGGATTCACTATGGCCTCTTTGGCTGCCCTGCAAGTTGGGGGGCACGGAGAAAGGCTGCACCAGTGTCGGGAAGTGATGCTTCTGACTTACAAGTCCATTCCCATGCAAGTGGACGGGGAGCCATGTCGGTTGGCACCTGCTATGATTCGGATCTCCTTGAGGAATCAGGCCAACATGGTACAGAAGAGCAAGCGGAGAACCTCGATGCCTTTGCT
esiRNA cDNA target sequence
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
-
Gene Information
human ... DGKI(9162)
Gene Information
human ... DGKI(9162)
Gene Information
mouse ... DGKI(320127), Dgki(320127)
Gene Information
human ... DGKI(9162)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
GenBank accession no.
BU618189
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)