Przejdź do
EHNC011171
MISSION® esiRNA
targeting human AC010183
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTGACAGCCCTCTCAATTCTGAGATTTGTTATTCAGTCTTTTCCCAATAGGATCTACAAAGCACCTCTTGACCATTTATCATGCATGGAACCAACATGTCAAATTCCTCAATAACTGATTCCCGCCTAGGATCACACTCATTGACTAGCTCCGCCAATTCTTACAATTCATTCAGGCTCTGCTACAAGCATACAGCTTTGCTAGAAGTAGATTTCTTCTAGGAAATTTCATGCTACTGAGAGGTTGTGTGGCAGAGCCATGTTGCCATTCTTCCAGCATGACTTGATAGCTAAGTTGAACACTATCCCAAGGAGATGCCTCCTTGACAACTTACACTGCAAAGTGAATCATAACCCTGACCCTGGAGACTGCTATAACGGGCTCCTGTGAGAGTTCTATTTGCAGAACCCAGAATTCACAACGG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHNC016061EHNC001151EHNC016621
description
targeting human AC010183
description
targeting human AC098932
description
targeting human LINC01320
description
targeting human AL138963
esiRNA cDNA target sequence
GCTGACAGCCCTCTCAATTCTGAGATTTGTTATTCAGTCTTTTCCCAATAGGATCTACAAAGCACCTCTTGACCATTTATCATGCATGGAACCAACATGTCAAATTCCTCAATAACTGATTCCCGCCTAGGATCACACTCATTGACTAGCTCCGCCAATTCTTACAATTCATTCAGGCTCTGCTACAAGCATACAGCTTTGCTAGAAGTAGATTTCTTCTAGGAAATTTCATGCTACTGAGAGGTTGTGTGGCAGAGCCATGTTGCCATTCTTCCAGCATGACTTGATAGCTAAGTTGAACACTATCCCAAGGAGATGCCTCCTTGACAACTTACACTGCAAAGTGAATCATAACCCTGACCCTGGAGACTGCTATAACGGGCTCCTGTGAGAGTTCTATTTGCAGAACCCAGAATTCACAACGG
esiRNA cDNA target sequence
TGAAGAGGGCTGTGGAAACTTAAGTCATAGACATGCTTCAGTGAGAGGATGAGGATTTGCCCAGATGGGAAGCTTCAAGTGCAGAGGCACTTGTACATCTACTTATCTTGAGTCTCAATGATGCTGTTTATGAGTGAGCTATTCAAATGGAGGAAGAAACCCACGGAGAAGGAGAAATAACAGGTCGGAGTGATTATGTACAGAAGGATAGGCTCTAGCAGGAGTCCAGTGGGAAAGAAGGAAGGGAATACAATTAAGAATTATTAATGGCAGATCTCTAATGATTTCACTGGATCCAAAGGAACAGGGCAATACTGAGTAAGAAACACTTGATATACGAAAAAAGCGTGAGTGCGAAGGAAAATACATCATTCTACAGATGTTGACGGACTCTGACGGTGGGAAAGCGTCCCTCAAGATTG
esiRNA cDNA target sequence
GGCCATGGCTTCAACTAGACTCCACATCTTGAATCACAGAACTCAACGAATGGCATCAACTACAAGCTGGTATTCTGCTATACATTTAAGAGGCCATTTTAATATTCTATTAGTCTAGCAGCTTCTAAGTGATGAGGGATATGGGGGGACTGGAGGATCCCGTGCTCACTTCCTTTTCTGTAAAAGGAGCTCTTTGATCCAAGGTGACATGGTATGGGATCCAATGACAATAAATCAGTTATTCTGTGAACCCTGATCAAAACTTGACTAAACTTTTGACAGTTAGGTTTTTTCCTGACCACAGACTCCTCACCTTTCTTTTCTTAGAAAATTTACATTGGAAAACAGATGTAAATTTTCTCCAGCCTCTTGCAAGGTTTACAGTCCAGGACTTTGAGGTCCTGGGAGTCATCCTTTTGAAATACAATCATCAAAGAAGATAGTGCTCCAATCTCCTAGTCTCTGTGGGAGGGTTGGAACCTAACTTCAGTAAACTAATCACCAATTAGCAAACACAGAGGGGCTGATCAT
esiRNA cDNA target sequence
TCTGCATCAATTTGGCAGACTTACAAGAAAAAAAGGCATTCTTTCCATTTTGGAAGAAGGCATGTGGAATTAGTACTATGCAGTGGTGGTATTTTGAAATCTGGGTTCTAATAAAAGCCCAACCACTTGCTGTGAGAACTCCAGCATCTTAACCTCTCTAAGCCTCAGTATCTCCATCTAGAAAACAGAAACTCATACTTACCTCATCGGCTGATTTGGTAAGTAGAGGCTATCATAGGAGTGCCTTTACCATGAGAAATTCTTACAATACTGGTCTCTACTCTGAATCAGTGCAAAATACAGGATGCCTGTTCACATTCTCTGACTTGCAAAATACAGGATGCCTGTTCACATTCTCTGACTTTTGTGTAGCCTTGGGAAACTGCATCATGAATATGTTTTAGGGGTCAGGCG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
GenBank accession no.
AC010183
GenBank accession no.
AC098932
GenBank accession no.
AC073218
GenBank accession no.
AL138963
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)