Przejdź do
EHNC011761
MISSION® esiRNA
targeting human STARD13-AS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCACTTCCCAGCAGTAATGGAATATCCTGAATTAGCTACATTAATGTTAGAACCATTTGGACCTCACCCAGGACTTCAACTACATTATGAAGGCACAAGGCAAATACCCATCTCTGTACACCCTGTGCTACTGTGTCATGTGCTGCTCCAGGCAACTCCAATGGATTGGCCACCCTGGCCAATGTGTTCTAGTATGTTACGTTTATGTTCCCCTGCTTTCTACAATCCTGTTCAAAGAGTTGCTGACTTAACCACAGAGAGGATTCCAGAACCTGAGACACAGAATAAACTTGAGCAATCATAGTCCATCCACTTCATTGTCTCATCAAAAACCAAAGGTCCAGTGAAGCTCTGGAACTCAACGCTGTAAAGGAGCGAAGGAGCTTCTATACAGAGCCTGGATGCCTGTCTCCTTATCCTACTTCAGTGGACTTGACTGCAATCCGGAT
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHNC004881EHNC018891EHNC002781
description
targeting human STARD13-AS
description
targeting human AC053503.4
description
targeting human AC107223
description
targeting human AC009330
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CCACTTCCCAGCAGTAATGGAATATCCTGAATTAGCTACATTAATGTTAGAACCATTTGGACCTCACCCAGGACTTCAACTACATTATGAAGGCACAAGGCAAATACCCATCTCTGTACACCCTGTGCTACTGTGTCATGTGCTGCTCCAGGCAACTCCAATGGATTGGCCACCCTGGCCAATGTGTTCTAGTATGTTACGTTTATGTTCCCCTGCTTTCTACAATCCTGTTCAAAGAGTTGCTGACTTAACCACAGAGAGGATTCCAGAACCTGAGACACAGAATAAACTTGAGCAATCATAGTCCATCCACTTCATTGTCTCATCAAAAACCAAAGGTCCAGTGAAGCTCTGGAACTCAACGCTGTAAAGGAGCGAAGGAGCTTCTATACAGAGCCTGGATGCCTGTCTCCTTATCCTACTTCAGTGGACTTGACTGCAATCCGGAT
esiRNA cDNA target sequence
TGAAGAATTCCAGGAGAACTGGATAAGCCTGACTATGGGTGGGCGTGACTGAATTACTTCCCGGGCTGGCTAAGGAAGGCCTCCCCCGAAGTGCATCGGAAGCCTGCAGCTTCTCCTTATGGCCACTGGAGGGCACTTGGACCATGAAATACCAGATCGTCTCGGCGTCCCAGGTCTTTGGAAATGTGTGATTCAATTCAGCAAACGTTTCAAAATCATCACTATAAAGATAGCGCTTTTGTGTTGAACATCCAATATGGCGCTAAACACCTTATATATATGTGTGCGTGTATATATGAACTTGCTTAATATTAACTACAATTGTTGTGAGTTACTTAGGCTATTTAGGAAAAAAAAATCAAGGCTTAAAGAAGTCAAAGTACTTACCCAAGATTGCTTAGCTAAATAAAATTTGGGAGTAAGGACTTGAACTCAAGCCCTTGGGCACCAACCATAAGCAATAGGTGCACACAAAGCTGAAATGAGGACTCTCTTATAAGCAGGAAGACGCACACACCACACA
esiRNA cDNA target sequence
ACTGAGGCCTCTTGCAGAAATCCATATGAGTGGGCCAGCTGACAAGAAAATCTTCCAGCTCTAGTCAAGCCTTCAGAACACCAGCTCTTAGTGCCAGGAACTGCCAGGTAAGAATTCTGACTACACTGAGGCCACCATGCTCTGAGGAAGTCAAGCCAGATGGAAAGATCACAGCAGGAGAACTGGTCAGCAGTCATACTCTTGAACTCATCCCAACCCAGACTCCAGACATGTGAATTGACAAGTCTTCAGATGATTCCAGCACAAAGCCATTGAGTCACCTCCAGCCATTGAGTGTCCCCAGCCGAGACACCAGTCACCATCAAGCAGAGCCAGTATGCCTGTTATGCCTGTCCAAATTCTTGACCCACTAAATTCTATGAAATTAATAAATGGTTGTTTAAGTTACTAAATTTTAAACTTAATTTGTTATGCAGTAATAGGAATTGTTCCTGTCTGTGAGCAAGTCCTCATGGACAATAAACTCAGATCTGTCTGTGGAATCTGGGAGAAAAAGAGACTGTTATCCTTCCCCATGGTACAGCCCCAGAAAGA
esiRNA cDNA target sequence
ACGGTGTGCCTGTATTGACATCTTTGTTCTGGTTTTGACTTGGCTTGACTTGGTAAGACTAGTCTTTGGAACTTGCCCCACTCCACGTGAGTGGAAGCGTGGCCTGATCACCCACGGTGTGCCTGTATTGGCACTTTTGTTCTGGTTTTGACTTGGCTTGACTTGGTAAGACTAGTCTTTGGAACTTGCCCCACTCCATCTGAGTGGAAACGTGGCCTGATCACCCACAGCATGCCTGCATGGGCACTCTTGTTCTGGTTTTGACTTGACTTGAATTGCTGGATACTTTGGTTTTGGTTTTGACTTGGCTTGAATTTTTTGGTACTCGGATTTTGAATTTCGTGATTTTGGTTTGGTATAAACGGTAAAAGTGTGTGTGCCCTCTTTACCTGTTCTTTGTCTTGTGGTATGTGTGGTGTGAGCGTGGTATT
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
BX103803
GenBank accession no.
AC053503
GenBank accession no.
AC107223
GenBank accession no.
AC009330
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)