Przejdź do
EHNC011801
MISSION® esiRNA
targeting human DAPK1-IT1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTCCCAGTCTGCCTTTCACTGAGTTTTTACCTGTTCACTAGAACAACAAAAGGGAACCCGATCGGGAAACTCTGCTGTCAACTAAGCAAACTCTAAATTTAACATTTGGGGGACCCCCTTGGAGAGTAGTTGAGAGCTATGTGCTCCCCTTTTCAGAAAAATGCTCTCAAATACTCAGTGCATAAGCCCACAGCCTTAGCAGGTTCCCAGACCTTAGGTCAGCAATCCTGTTCTAAGGCATACATCACGAGCAGCATTTTGATTTTCATCTGGGGAACTTATAGTTCATAAAGACCTACTGATCCATTAAAATTTCCACTTGATTTTGCCATTAGTAATCTCTTAAACAAGTCCAAGGAAGCCAGAGGAAGTTATTTCTTGAATGCTTTTATACTAGTGCTTTCAAGAGTTCGTGTTGCTGACTCCAGTTTTTAAAATTATTATTCTCATCTTCTGCAATGCCTCGAG
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHNC002111EHNC009911EHNC007301
description
targeting human DAPK1-IT1
description
targeting human ZNF638-IT1
description
targeting human RP5-1069C8.3
description
targeting human CTC-445B21.1
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TTCCCAGTCTGCCTTTCACTGAGTTTTTACCTGTTCACTAGAACAACAAAAGGGAACCCGATCGGGAAACTCTGCTGTCAACTAAGCAAACTCTAAATTTAACATTTGGGGGACCCCCTTGGAGAGTAGTTGAGAGCTATGTGCTCCCCTTTTCAGAAAAATGCTCTCAAATACTCAGTGCATAAGCCCACAGCCTTAGCAGGTTCCCAGACCTTAGGTCAGCAATCCTGTTCTAAGGCATACATCACGAGCAGCATTTTGATTTTCATCTGGGGAACTTATAGTTCATAAAGACCTACTGATCCATTAAAATTTCCACTTGATTTTGCCATTAGTAATCTCTTAAACAAGTCCAAGGAAGCCAGAGGAAGTTATTTCTTGAATGCTTTTATACTAGTGCTTTCAAGAGTTCGTGTTGCTGACTCCAGTTTTTAAAATTATTATTCTCATCTTCTGCAATGCCTCGAG
esiRNA cDNA target sequence
AACAAAGAACATGGTTTGTCCATTTAGATTTCCTTTTATGCCCTTTAGCAAGTTTTATTTTTTTTTCCATAAAGTTCTTGAACATTTTGTGGTGGTTAAATTTATTATTTTACTTATTTTTACATATAGCTATTAGAGAGGATCTTTATTTTTTAGTTCTCATATGTTTTCTAGTTAGTTACTACTAGAGTAACCTATCATCCTAGTTTATACCTGCTACATGCCATCCATTTATTCCCATTGTCCTGGTTTGGATAATAAATTAAATCGTGTGGCCTTAGTTATTAACAATTTTATCATTTAGGATTTCATTCAGTTTCAACTAATAAAACCTCACTAGTGGATTGTTAACAAATAAGAGGTATATTTATCTCATAACAGAAATCTGCATGTAGGTGGTCCAGTGCTCGTGCAACAGCTCCATAATATCTTCAGGAACCTCGCCTTGTCTTCCAGCACTACTGTCTGTAGAATGTATCTTTCATCCTCATTTGTAAGATGGTTTCTGCACCTTCTGGCATCTTT
esiRNA cDNA target sequence
TTGGCCTACCTGTCAGTCCTGCCCTGCGTGTCACCTCAGCCTGGAAGTCCATAGGACTGTGATGAAGATGACTGCTTGCATTTTCTGAATCACTTTGTCGATGAGACATGCATCCTATTAGATCTAACAAAGCTTCACAGAAAGGTTGTTTTGAAGTTGACACTGAGGAAGATATAAGTGCTCTAGGATCAGTATGTGAGGCTGCCACAAACATGCTATAGTCTGCACATTCTTGCAGAGAGGTTGCAGAGTCTGCTTGGGAGAGAAGCCTCAAAAACATGGCTGGTGTCTTGGCAGAGTTTGCTCTGGCCCCCAGGAGGGTGTACAAACAGCCTTCATGAGAAGGTGACTTGCTGGCCACTCTTAACCACTAGAAGAAACTGATGCCATGGAACTTTGAAAAATCAGAAAGCAATTCCACAAAAGAAGAACCTCTGAAGATAGTAGAGCCCAATGAAGATAAATGACATCGCCCATAGGAGGGAACAGTGGTATCAACCTAAAGGGGCTCACTG
esiRNA cDNA target sequence
TGTGCAAAGAGTTATCCTGGAATAGAAATGCTGAAAATATATTTTCAAGAAGTTTTAAAATTCTAGGCTGGCCTCAATGTATTCAGTAGCATGCCAGAAACAGAAAAAAAAATTTAATCTCTCCATTTGCTTATTCCTATTAACATATATAGAAAAAAAACTTGCTCTAAACCTAATGCCTATGCGATATGTTTGTTTCCTGATGCTGATGATAAATCATAACCGGGCACTTGGTTATATTTTTTAATGTTCTACATTTCTAGCACTGCTACTGTATTCACAATGAGCTTTATATCTGACAGTAATTTTATTTTCAGGTTCAGTCATATGATGCCTTTCTATAGGAATAGGTTCTATCACAGGAACAAATTATTCAAATCTAGTTTAACGGACTCAGCAATTCTCCTCAGTTTTATCTTGGGCATTTTGTATTCCTTTGCCTAAACCTAGTGGCTATGTAACAATTCAATTACCAAAGTCCTTCATCCAGAAAGTGCTGTTGATTTCC
Gene Information
human ... DAPK1-IT1(100506897)
Gene Information
human ... ZNF638-IT1(100507113)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
XR_133523.1, XR_108970.1
NCBI accession no.
XR_109944.1, XR_112334.1
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)