Przejdź do
EHNC011951
MISSION® esiRNA
targeting human AL449106
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAATCTGTTGGTGGGAGAATTCCTGGATGTTTCCTACAAGCAGATGGCAATGTTCTCTTAGTCTCATCGGAACCAGACAGAGAAGGGGACGGTGGAAAAAGGACTGATAGAGACAAAGCACATCTAGCCAACCAGTCACCCTCTACTTCTAAAGACTTTTGAAAACAAGAGTATTGTCAAGAATTATTTAACATTATTATGATACTATCATTATAATCAAGGAGTGGGCTGTTGAGAGATTTCATCTTCATTCATTTTTTCAACAAATGTTTGGTCAGTGCCTAGGA
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHNC001331EHNC011071EHNC021941
description
targeting human AL449106
description
targeting human AL078611
description
targeting human RP4-621F18.2
description
targeting human RP11-356N1.2
esiRNA cDNA target sequence
GGAATCTGTTGGTGGGAGAATTCCTGGATGTTTCCTACAAGCAGATGGCAATGTTCTCTTAGTCTCATCGGAACCAGACAGAGAAGGGGACGGTGGAAAAAGGACTGATAGAGACAAAGCACATCTAGCCAACCAGTCACCCTCTACTTCTAAAGACTTTTGAAAACAAGAGTATTGTCAAGAATTATTTAACATTATTATGATACTATCATTATAATCAAGGAGTGGGCTGTTGAGAGATTTCATCTTCATTCATTTTTTCAACAAATGTTTGGTCAGTGCCTAGGA
esiRNA cDNA target sequence
GGCGGTGTCTAAAGATGGAACATCTTGAAGCATTTTGAATTTGACCTGTGGCTACCCTCAGATACAATGATGGTAACCCCATGAGTGCTGTTAAAGCAATTTGACTTATTGTAGACAGGTTAACACATGAGATGCGTTAAAAGAGTTAAGTGAAATAATAGGCAGCATTCAAAGAGCAAATCGTGGTCTTTGGCAGAAAATAGAGTTAATTTTGTATTTGAGCTGTCCAGTTATTACAATTAGAAAACGTTTTAAAGAATCCAAAAGGATTTAAAATATTGCATAAAGTTTTAGGAGAAAATGGTTTCCAAAAAGCAACTGCATATGAAATAAGCACTAAAATGACATTAAAGTACAATGTAAGAAAATCGGAACTAGAAGCATTTGCTGGAGTCTGAAGAAAAAGATTTATGGATGAATGATTCTGAAACTAACTTCTATAGAGACAATTTTCCGGCGATGGTAGATCAAGGTGTAGATTGTACTGAAGAGAGAGATTCAAACAAAGTGAGTAATCTACCGCAGTTTTCAGTTTTCTTGGTAATACCCCAACAACG
esiRNA cDNA target sequence
GCCTGTAGGAGAAGGACGTGAGCCGGATGGGGTAGGAGTGGGCACTGCGGATTATGGATTCACAGAGAGAGCATCTGAGCCGAGACCTGCTGGAGGAGAAGGAATTTGCCAGCTCTGGGTGTTCAGGTAGCAGCTGTGGCTGGGAGTGTCTCTCCAGTCCACATTCCTTGGCCATGAATTTTGCAGCCCTGTTTATCTGATGAAGACCTCCCAGTAGTGAATTGCTCATGACATTGTCACACAGACCTTAATGAATGATATGGAAAGATACTGAATATTTTTCCTCCCGGAATGCCAACCAAGCTTCAGTGTCCCAGCGCCTTCATTCCAGCTGATCATGGCAAAGGCTTGGTACTGAGATCCAGTGAGACCTTTGTCCTACAAAAACCACATTCTCACTGGATGCCTACAAGTCCTCTCTATGGGACTGTTACCCAAGCCTGTTTACAGAATTTTCAACAATTACATCTGCCCATTTGCTGA
esiRNA cDNA target sequence
ACTGGGAAGGGGGACTTAGATACTAACACAAGTTCAATTCAAGAAGCATTTATTGAACCGTCCTCATGAGCCAGGTCAGGGTGTTCAGCACTGAGCGTGTCAAGACGAAGACACATAGCCTCTAAGTGTCCACCATCTACAATAGCTAATGTTTAATTGTCCTTAAAAGTTGAAGAATGTTGACTGGATTGTCTGCAAATCAGTCATGTGAGTAGTGTTAATCTAATGAAGAAGAATCTTAAAAGACAAATTCTCCAAATGCTGCTGCT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
GenBank accession no.
AL449106
GenBank accession no.
AL078611
GenBank accession no.
AL701353
GenBank accession no.
AL390036
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)