Przejdź do
EHNC012871
MISSION® esiRNA
targeting human TP53TG5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGTCACAGGCCTGACTTCCAGACTAGGCTCTGCCCCTAAGGAAATCACCTTTCTGGTCTTAGTCTCCCCATCTGAAAATGGCATAACCAACCTACCTGCCTCAAATACAAGACCCTGCTTGTGAAGCGTCTCCTGGCTCAGACCAGTGCTAGAAGTGTCCAGTCTAGCAGCTCCTGGACCAAGACTCCGTGGCCATTCCCTTCCTCCTGCCTTCCATCCACCCCCTTACGATACAGAAGTTGAGATACAGAGAGGTGAAGGAACTTGTCCCAGGCCCTACAGCTAGTAAGTGATGGACCTGGAATTTAAGCCCAGGTAGACTGCCTCTAGAGACTGTGCTTACAACCCTTTTATCCTGTGCCTGTTCCC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TP53TG5(27296)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHNC001211EHNC010281EHNC013321
description
targeting human TP53TG5
description
targeting human RP11-448G15.3
description
targeting human
description
targeting human RP11-80I15.4
Gene Information
human ... TP53TG5(27296)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
AAGTCACAGGCCTGACTTCCAGACTAGGCTCTGCCCCTAAGGAAATCACCTTTCTGGTCTTAGTCTCCCCATCTGAAAATGGCATAACCAACCTACCTGCCTCAAATACAAGACCCTGCTTGTGAAGCGTCTCCTGGCTCAGACCAGTGCTAGAAGTGTCCAGTCTAGCAGCTCCTGGACCAAGACTCCGTGGCCATTCCCTTCCTCCTGCCTTCCATCCACCCCCTTACGATACAGAAGTTGAGATACAGAGAGGTGAAGGAACTTGTCCCAGGCCCTACAGCTAGTAAGTGATGGACCTGGAATTTAAGCCCAGGTAGACTGCCTCTAGAGACTGTGCTTACAACCCTTTTATCCTGTGCCTGTTCCC
esiRNA cDNA target sequence
TGTGAAAGAAAGGCTGTTATCAAACTATAAGTAATGTATACATGCTAGTTACCACTGTGAACACAGGACATGAAATAAGTATCCAATTAGTGATAATATACAATGAATTGTGACTGTGCTCCCAGAGAAGCCAGGTGAAGGCCAGGGGAAATTCAGAGGACCATCTCTGGCTGGGACATCAGGGCAGGCTTCCTGGAGCAGGAGGTCCCTCAAGACTGGAGAGGACACTTTCAGGAAGTCAACCAAGACTGAGGATGTGACTGACATTCCTGGAAAATATCAAGGTGGAATTTAGTATCTTCCAGTGTTCTTACATGGAATCATTTGTTCATTTCTCCTGTGGAGATTAAAAAACTACAAACCTCACATTCTTTACCATAAAAATCTCCCATTTTTAAAATTCTTATATTTAGTCCTAGATTTCTGTGAGTCTTCCTCATTTGCCCCTGGCTATCATCATCCTACATAAAATCAGGGATGGTTGGCATCCTAACTGGCAGCTACTAGGAAAAGGAAACTGAGAGAAGATAGGATTCTAAAGCTGCCACTGCCT
esiRNA cDNA target sequence
TTGGGCAAAAATACAAAATCATTAGTTTTCTAAATTCTTGGAATATTCAGGAAATGTAATTGTCAAAAAATCTGGTTTTTAATTTACAAAAATGCAGAATGAAAATAATAAAAAACGGGGAAATATAAAAGAGGACTTGACTAGAGGAGTCTTAATTTTCCTTAAGGGAATGTTCCTAATTTATATATTTGTTTCAGATCTCATGAAAATCCCAATGAATTTGAGATAAAGATGTTCTAGTCTTTTAAGGAAAATAGACATTGGAGAAGAGCAAAGATAATTGAAGAAGAGTGACAGGACCACCCTAGATTCACAGGAAGGGGACTACACAACGTTATGAACACCAAGAGGCGGTTCACGGGGAGATGCCAGTAGAGCCAG
esiRNA cDNA target sequence
ACAAACCAACCAACCCAGAATTTATATTAGAATAGATTTTCTCATTTTAGAGAGATTTATTAGAGAGAAGGAAAAGCAAGCATTTAACATTCCACCCTACTGTGTAGGAGTTTCAAATCTCCTTCCCTAGAGAGGTAGAGGGAAGACCACAGGACCCAAACAAGTGCCCTTTCCCTTCTGTGCGGCCAGGGAGGGGTTCCCAGCAGGTGGGTGCTGCTTTTTCCAAGGCCTCTTCTTTTTATTGTTATGCCTGTATATTTCAAAATCTAAAACCAGACGTTAATGTAGAAAACATTTCGATACAGGTATTGGCACATGCATACATGCGCATGCCTATTCATCCTGACCTGC
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
DB491141
GenBank accession no.
AC005674
GenBank accession no.
AC024729
GenBank accession no.
AL354893
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)