Przejdź do
EHNC014091
MISSION® esiRNA
targeting human C1ORF109
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCAGGTCGGCTGTAGGATTCTGCTCCAGGGTTGGCGGCTGCTTCTTTCTGGCCTGGCTGCCACTGAGTAGCCGAGGGGCCGCCGTGACCCTCTGACTGATTGACTGGCTGGCTGCCTACGTCGGCGCTCCTCAGGGCCCCAAGCTCCTCAGGCCGAACTTCGGGGTTGGATTGCTCAAGAGTTGTGCTGAGACCCAGAAGGCTAGAGGCTAGTTTCGAAGCTGTAGCTCAGGCTGAGTCTCAAGGCGGGCGGCGACTGGACGGCCAGACCGGCGAGCTCTTGACGGGTTTGTGGCCTGATTGTTTGGATTTGGTGCTTTTCACCTGTGGATGCGGTCTGAAGCCATGTCAGAGGGGTTGTGTTTAAGCGTGCATGTTATAGGCTATGGGAGTGATAATCTTGCCTCTCCCCCTCTGAGTTGAGGAACAATCGAAGAAATAAGCAAAGGTGCCAAGCAGGCTCCTGATGGGCACCAGCGAGCTTGGGGACAGAGCAGTCCAAGCATAGAAGTCCTGGCAAGC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... C1ORF109(54955)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU063631HPA027127HPA027110
description
targeting human C1ORF109
description
targeting human C1ORF109
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
esiRNA cDNA target sequence
TCAGGTCGGCTGTAGGATTCTGCTCCAGGGTTGGCGGCTGCTTCTTTCTGGCCTGGCTGCCACTGAGTAGCCGAGGGGCCGCCGTGACCCTCTGACTGATTGACTGGCTGGCTGCCTACGTCGGCGCTCCTCAGGGCCCCAAGCTCCTCAGGCCGAACTTCGGGGTTGGATTGCTCAAGAGTTGTGCTGAGACCCAGAAGGCTAGAGGCTAGTTTCGAAGCTGTAGCTCAGGCTGAGTCTCAAGGCGGGCGGCGACTGGACGGCCAGACCGGCGAGCTCTTGACGGGTTTGTGGCCTGATTGTTTGGATTTGGTGCTTTTCACCTGTGGATGCGGTCTGAAGCCATGTCAGAGGGGTTGTGTTTAAGCGTGCATGTTATAGGCTATGGGAGTGATAATCTTGCCTCTCCCCCTCTGAGTTGAGGAACAATCGAAGAAATAAGCAAAGGTGCCAAGCAGGCTCCTGATGGGCACCAGCGAGCTTGGGGACAGAGCAGTCCAAGCATAGAAGTCCTGGCAAGC
esiRNA cDNA target sequence
GGGGAGACTTGGCAAACATACAAGCTTTGCCCAAGGCCTGGGACCGAATTTCAAAAGACGAACACCAAGATCTTGTACAAGATATCCTATTGAATGTTTCCTTCTTCCTGGAAGAGTAAGGAAGCTATGCGTATCTGGAGACCACGGGTACCACAGTTGAAGACTGACATTCTGAACCCTGATGTTTCTAAAGAAACGTCAGTATTTCAGTCTGACATATTTGAAACATCAGTGCCTTGAACCTTAGGACTGGGTCTTGGGGAGGATTAGCGCCTAGATGTCTGATTTTGGAGCTGCAGCATGCCAGGCCGTGGCTGAGAGTATGTGAGCCATGCCTTGCCCTTTTCTGAGGCTCAGGGAAGTGGATGGAGCTAGAGAGACAACAGGAAAGACGGTGCTGAAGAACATAGTGTCTTTCCTCTATTGTGGACCTAAAGAGGTGGGGAAGCAAGGACAAGAGGCAAAGAGCCAC
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
Gene Information
human ... C1ORF109(54955)
Gene Information
human ... C1ORF109(54955), C1orf109(54955)
Gene Information
human ... C1orf109(54955)
Gene Information
human ... C1orf109(54955)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
CF593828
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)