Przejdź do
EHNC014301
MISSION® esiRNA
targeting human MAP3K19
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCATGCAGGACCAGCTTAATTAAAGACAAAATTTAAAAGGAAAAATTATTTGGGCTGTACAACACTGAAAAAAAAATCTGAATCTATGCTGTTTTTAAATGGATCCCTGGTTGAAGTGTGGGTTACAGCTGTCCCAGAAATCAGTGCCACAATGAATTAGGATGATGTTGGCTACTGTTTGGCTTGGTGTTTCTTCAACTGTGTGCCACGTCCCTCAGCAAAACACAGCACAGGCAATCATGTGGAACTAGCAAGATGAATAAAAATAAACTGATTCATTATTTCCTAGAAGTGGTTTCAAGAGGTGATGTGGAACTCATCTGTGACTATATTACCGAAGTCCAATCCATCCTCGGAAACCTTGACTTTCAGCACCCAGAGACGTGGAATACGCCTCTCATTACTGCAGCAGAGGAAAATCTAACAGAGGTTGTTGGATTTCTTCTGGAAAAGTGAGTAGATATCACCCTTTGCAATTACAGCAATCGAACCGCAATTCATGT
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAP3K19(80122)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU070721EHU005501
description
targeting human MAP3K19
description
targeting human MAP3K19 (2)
description
targeting human MAP3K21
esiRNA cDNA target sequence
GCATGCAGGACCAGCTTAATTAAAGACAAAATTTAAAAGGAAAAATTATTTGGGCTGTACAACACTGAAAAAAAAATCTGAATCTATGCTGTTTTTAAATGGATCCCTGGTTGAAGTGTGGGTTACAGCTGTCCCAGAAATCAGTGCCACAATGAATTAGGATGATGTTGGCTACTGTTTGGCTTGGTGTTTCTTCAACTGTGTGCCACGTCCCTCAGCAAAACACAGCACAGGCAATCATGTGGAACTAGCAAGATGAATAAAAATAAACTGATTCATTATTTCCTAGAAGTGGTTTCAAGAGGTGATGTGGAACTCATCTGTGACTATATTACCGAAGTCCAATCCATCCTCGGAAACCTTGACTTTCAGCACCCAGAGACGTGGAATACGCCTCTCATTACTGCAGCAGAGGAAAATCTAACAGAGGTTGTTGGATTTCTTCTGGAAAAGTGAGTAGATATCACCCTTTGCAATTACAGCAATCGAACCGCAATTCATGT
esiRNA cDNA target sequence
ATATGTTCGGCTCCATCAGGCAGACGTATCACCAATAAATGTCGATCTTCACACAGTGAGAGGAAGAGCAATATCAGAACAAGACTTTCTCAGAAAAAAACACATATGAAATGCCCAAAGACTTCATTTGGCATTAAACAAGAGCACAAAGTCTTAATTTCTAAAGAAAAGAGTTCCAAGGCTGTACATAGCAACCTACATGACATTGAAAATGGTGATGGTATTTCAGAACCAGACTGGCAGATAAAGTCTTCAGGAAATGAGTTTCTATCTTCCAAAGATGAAATTCATCCCATGAACTTGGCTCAGACACCTGAGCAGTCCATGAAACAGAATGAATTCCCTCCTGTCTCAGATTTATCCATTGTTGAAGAAGTTTCTATGGAAGAGTCTACTGGTGATAGAGACATTTCTAACAATCAAATACTCACCACAAGCCTCAGAGATCTGCAA
esiRNA cDNA target sequence
CGTCCATCGTTTGCCTTAATTCTCGAACAGTTGACTGCTATTGAAGGGGCAGTGATGACTGAGATGCCTCAAGAATCTTTTCATTCCATGCAAGATGACTGGAAACTAGAAATTCAACAAATGTTTGATGAGTTGAGAACAAAGGAAAAGGAGCTGCGATCCCGGGAAGAGGAGCTGACTCGGGCGGCTCTGCAGCAGAAGTCTCAGGAGGAGCTGCTAAAGCGGCGTGAGCAGCAGCTGGCAGAGCGCGAGATCGACGTGCTGGAGCGGGAACTTAACATTCTGATATTCCAGCTAAACCAGGAGAAGCCCAAGGTAAAGAAGAGGAAGGGCAAGTTTAAGAGAAGTCGTTTAAAGCTCAAAGATGGACATCGAATCAGTTTACCTTCAGATTTCCAGCACAAGATAACCGTGCAGGCCTCTCCCAACTTGGACAAA
Gene Information
human ... MAP3K19(80122)
Gene Information
human ... MAP3K19(80122), YSK4(80122)
Gene Information
human ... MAP3K21(84451), MAP3K19(84451)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
GenBank accession no.
XM_003309258
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
Not applicable
Co się dzieje?
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)