Przejdź do
EHNC014401
MISSION® esiRNA
targeting human APIP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAAAGCCAGTTCTCACACCTTTTTCAGATCAAATGTTCCAGCCTCTTCAGAAAAGCTTAGAAAATAGTCTTTCTTTCACTCCCCACCAGTCTTCATTGTGACATATGTTGCATATCATAACCCTTGGTACTGGATGAAAGCTCCCAATCTGAATCAAGAACAGGTAAAGGTAAACAAAAAATTGAGGCTAAAAGAATCACTTAACCTGAACCACATGGTAGGAAAAGCATGCTAGAATGGAATATCCAACCGGCTATGGACATTGTTTTTGGCAGACAAATGAATGGCCCCATTATAAAGGCATCAGGGTTGGTGTATTGTCCAACTCTAGGGGGCAACATTGAATTGTATCCTATCGTTATGGTGCTCCCTGGAGTTCTGTAAACACATAGGTCTGAGAGTGATTATCACATGCCTATCTTATCCAGGGAAATAAGGAGCAAAATGGCCCAGAAGAAGAGAAAGAACATTCTACCAAGTCACACGTAACCTACCAACAGTCCACAACTGCAATTGATTTCATGCCCAACTCTTGC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APIP(51074)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHNC001441EHNC016101EHNC011171
description
targeting human APIP
description
targeting human RP1-239B22.5
description
targeting human AC232271
description
targeting human AC010183
esiRNA cDNA target sequence
CAAAGCCAGTTCTCACACCTTTTTCAGATCAAATGTTCCAGCCTCTTCAGAAAAGCTTAGAAAATAGTCTTTCTTTCACTCCCCACCAGTCTTCATTGTGACATATGTTGCATATCATAACCCTTGGTACTGGATGAAAGCTCCCAATCTGAATCAAGAACAGGTAAAGGTAAACAAAAAATTGAGGCTAAAAGAATCACTTAACCTGAACCACATGGTAGGAAAAGCATGCTAGAATGGAATATCCAACCGGCTATGGACATTGTTTTTGGCAGACAAATGAATGGCCCCATTATAAAGGCATCAGGGTTGGTGTATTGTCCAACTCTAGGGGGCAACATTGAATTGTATCCTATCGTTATGGTGCTCCCTGGAGTTCTGTAAACACATAGGTCTGAGAGTGATTATCACATGCCTATCTTATCCAGGGAAATAAGGAGCAAAATGGCCCAGAAGAAGAGAAAGAACATTCTACCAAGTCACACGTAACCTACCAACAGTCCACAACTGCAATTGATTTCATGCCCAACTCTTGC
esiRNA cDNA target sequence
GCCTATGGGAAAATTGGTTTTGTTCTACATTATTTTATTTAAAGTCATAATTTCCAAGATCCTATCAACTCCATTAAGTGAGGACTTACTGTACTGTAGCCTGAGGCTCATCTTAGTCTTCCCTCATCCCCCCTGCCTTTCCTTCACAGTCAGCCTGCATGGTGGTCTGAGGCCTTCCCCCCTACAGCCTCTCCCCTTTATCTTTCACGGTAATCACCCCTCATTACTCGTACTTCTAACTCCATCTTGAAAGCTGCTTCCTGGAAGATCCAAACGGACACAAGGAGGGACTGAAGGATTAGAATGAGGGAAGTAACCCATGCACTGCTTATTTGAGATGGGGAACCGAAGGACTTTGGCAGTTCCTACACAGAGACAGATGGCAGAGATGACAAGGTTTCTCAGAGAATGCGTGAATGGGAAACCAAGGACACAGTCAGCATTTAACAAAAAGGAATCTGCATCTCAGTCAGAACTGTATTGCATTTGCTTCTCTCTGGATTACCTTGAAGTTACTCCCCTTCCCTC
esiRNA cDNA target sequence
GCCAATTCCTGGACAACCTAAAAGCCTCACAAGCTTCAAGTCTCCAAGGACTCTCCAAATCCCAGGATCTCCCTGCCATCACATCCTAGAATTTAAAACCTGAGAACATCAAGTTCAGGAAAGCTTGGGGATTTCAAAGCCCAGCACCAAAGAAAGCGGGACCCACACTCGCCAGCTCTGTGATCTTGGGCAAGTTGCTTGACTACTTATACCTCCGTTTCCCTCATCTGTATAACAGGAATACAATAATGATGAGATGGAGCTCAAGGGGCCATGGTGAGGATTGAACATGATCACTTGTGAGACATGTTCAGCACTGTATCTGACCCATGGAAAATTCAAGATAAACATCAGCTACTGAGATGATGGCGGATATTTGGAATCCTAAATCCTTGGAAACTGGGGCTTTTTGAAGTAAAAGACCCCAAAGGCTGAGGGCCTCAGAAGCATCAGGCCATGATGTTCCTGAAACAAGAGGGTCAGGGTCCCAATGGGCCTCTGGGGTTCATCGTGAGGATGGATGCATTA
esiRNA cDNA target sequence
GCTGACAGCCCTCTCAATTCTGAGATTTGTTATTCAGTCTTTTCCCAATAGGATCTACAAAGCACCTCTTGACCATTTATCATGCATGGAACCAACATGTCAAATTCCTCAATAACTGATTCCCGCCTAGGATCACACTCATTGACTAGCTCCGCCAATTCTTACAATTCATTCAGGCTCTGCTACAAGCATACAGCTTTGCTAGAAGTAGATTTCTTCTAGGAAATTTCATGCTACTGAGAGGTTGTGTGGCAGAGCCATGTTGCCATTCTTCCAGCATGACTTGATAGCTAAGTTGAACACTATCCCAAGGAGATGCCTCCTTGACAACTTACACTGCAAAGTGAATCATAACCCTGACCCTGGAGACTGCTATAACGGGCTCCTGTGAGAGTTCTATTTGCAGAACCCAGAATTCACAACGG
Gene Information
human ... APIP(51074)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
GenBank accession no.
AC011006
GenBank accession no.
AC000406
GenBank accession no.
AC232271
GenBank accession no.
AC010183
Not applicable
WGK
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)