Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 979,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCCAAAGACAAAACCAGAGGCAACTGGCTGCTGCATCGCCCACCTAGTGGCAGTAGTGTGAGCTATGGACAAAAGATCTAAGTCTCCAGGACAAAGAGTTGTGCAGCTGCTCATTTTCCTGTTGACTTCTGTCTAAGACTTGGAGATGTTTGTAAGATTGGGACCTACCTACAGAGCTCCAGAGGGAAGTGAGAAGGATGTTCACTTGCTGGTGAGAGAAGGAGCTGGTTCCATCCATTACGCAGTCCCCTGGGAGCGCTAAATGCAACTTTATCTCAACGGGGAGTGGACGATGAGCAGGACGTCGCTAGAGGGAAAGAGCCTCACTTCCCGTTTCCTTTGGCAGCGCCCTTTTCCCGACCTAAGGGAG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description targeting human RNF219-AS1 | description targeting human AL133481 | description targeting human AC012213 | description targeting human AC000099.1 |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| esiRNA cDNA target sequence GCCCAAAGACAAAACCAGAGGCAACTGGCTGCTGCATCGCCCACCTAGTGGCAGTAGTGTGAGCTATGGACAAAAGATCTAAGTCTCCAGGACAAAGAGTTGTGCAGCTGCTCATTTTCCTGTTGACTTCTGTCTAAGACTTGGAGATGTTTGTAAGATTGGGACCTACCTACAGAGCTCCAGAGGGAAGTGAGAAGGATGTTCACTTGCTGGTGAGAGAAGGAGCTGGTTCCATCCATTACGCAGTCCCCTGGGAGCGCTAAATGCAACTTTATCTCAACGGGGAGTGGACGATGAGCAGGACGTCGCTAGAGGGAAAGAGCCTCACTTCCCGTTTCCTTTGGCAGCGCCCTTTTCCCGACCTAAGGGAG | esiRNA cDNA target sequence ACCTCCCTGGACCTCAGTTTCCAAATCTGCTGATGGAGGATGATGTTTTCAGTGCCTACACAGCTCCCAAAGTGAAGATGATATGGAAACTGGGTGGTGTCGAGGACGGTCACACAGAGCCAAGGAGCAGAAATGCTTGCCCTGCTTCTGCCATGGTCTTCACAGTGAGAGACAGGCAGCTATGCCCCTGAATTCTCCAGGACCTGCCAAGTTGGGCCATTTCAGAGAGGAGAAACTGAGACTCGGAGCTATGTAATCAGCATACTGGAGCATAGAAAGCAGAGACAGGCAGAAGGCAAGAACTCAGAGATGGGAAAGGAATCCTGACCCACCCAGATTGGCAAAGCCATTGCAGACCCATGGTTCTGGGGTTTTCCTGTTGGCTCGCAAAGTGATATCAAGTCAGAGGTATTGTTTTCCCTTGTCTCTGCCATTGATAAGACAGAGAAAAACAGCTCCCATGATAACATTGATGCTGCCAGCCCTTCCTGCTACTGGCTTTCCTGGTTGGAGTCCTCTCCTATGCTCCTTCCTCTCTCTCCTTCCGGACT | esiRNA cDNA target sequence ATGGAACCATGGAGGAGTTGCTCCCAAAACCTGCGAGAGACAGATCTATGTGGTGCAAAAAGGTGGACGGTGGCAGATCTAGAAATGTGCTGCTTAGAATTTCTTCAAAAGAACTCACTACAGGAAGCCCAGTTGACTGGCAGTCCTAGATGCCACCCCTCTGGATTCACCACTACATTAGCTGCAAGGCCCCAGGGCTGCTCCCTGCCTTGGACAGCACAGTGATGATATGAGTGCAAGCACAACACAAACTCCTCTGGCTGGCAACTTTGGCCTAAGGACTCCCCATCAGCCTGGCCCAACCTTCTGTAGGACTGCACCAACAGTCTGAGATTCCTCTTACCCAATCCTCCTTCCTTCCATCTCTTACCACAGGTGTTAGGTTTATGGAAGTCTGAAGGCTCTTCCTGCCTACTCCTACTCCCTCCG | esiRNA cDNA target sequence AAGAACGGGGTCTTCAAACACCTGAAGGACTGTCTCATGAAAAAGAGATGCACAAGACAGGAGAATTGAGCAGAGAGATGTTTAACTCAAATCGAAGAACAAAGACAGCATTGAATCACCACCTATCAAGGGTCTTACTTGAATAGACTTTGGTTTGGATGAGAGGCTATAGAAGAAAACCTCAAAAGTCTCTTCCAATTCTAAGGTTTCATGATTCCAGGCATTTGGAGAATTAGGAAAAATAATCACTTAAAAAAAAAACTATTTAGTGCCAAGCTTCCTAAAACATCTTTAAAATGTCCAATATCCATGAATCATAGGGTATTATCCATTTTATTTGAAAACCATGGAACTCTACTACTAGAACTTCATTCTAGGTTGTTTAAAACAAAGTACAATGCAAAACTGTCTTCTTTCATAAGAACCATTTTCTAGATGGGCATAGATTCTTTGAGGGAATTCTTATCATGCAGATATTTTACTTCAAAATCTAAACTTGTACCACTTTACTGGAATGAAA |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?