Przejdź do
EHNC015961
MISSION® esiRNA
targeting human RNF219-AS1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCCAAAGACAAAACCAGAGGCAACTGGCTGCTGCATCGCCCACCTAGTGGCAGTAGTGTGAGCTATGGACAAAAGATCTAAGTCTCCAGGACAAAGAGTTGTGCAGCTGCTCATTTTCCTGTTGACTTCTGTCTAAGACTTGGAGATGTTTGTAAGATTGGGACCTACCTACAGAGCTCCAGAGGGAAGTGAGAAGGATGTTCACTTGCTGGTGAGAGAAGGAGCTGGTTCCATCCATTACGCAGTCCCCTGGGAGCGCTAAATGCAACTTTATCTCAACGGGGAGTGGACGATGAGCAGGACGTCGCTAGAGGGAAAGAGCCTCACTTCCCGTTTCCTTTGGCAGCGCCCTTTTCCCGACCTAAGGGAG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHNC011051EHNC016121EHNC009411
description
targeting human RNF219-AS1
description
targeting human AL133481
description
targeting human AC012213
description
targeting human AC000099.1
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GCCCAAAGACAAAACCAGAGGCAACTGGCTGCTGCATCGCCCACCTAGTGGCAGTAGTGTGAGCTATGGACAAAAGATCTAAGTCTCCAGGACAAAGAGTTGTGCAGCTGCTCATTTTCCTGTTGACTTCTGTCTAAGACTTGGAGATGTTTGTAAGATTGGGACCTACCTACAGAGCTCCAGAGGGAAGTGAGAAGGATGTTCACTTGCTGGTGAGAGAAGGAGCTGGTTCCATCCATTACGCAGTCCCCTGGGAGCGCTAAATGCAACTTTATCTCAACGGGGAGTGGACGATGAGCAGGACGTCGCTAGAGGGAAAGAGCCTCACTTCCCGTTTCCTTTGGCAGCGCCCTTTTCCCGACCTAAGGGAG
esiRNA cDNA target sequence
ACCTCCCTGGACCTCAGTTTCCAAATCTGCTGATGGAGGATGATGTTTTCAGTGCCTACACAGCTCCCAAAGTGAAGATGATATGGAAACTGGGTGGTGTCGAGGACGGTCACACAGAGCCAAGGAGCAGAAATGCTTGCCCTGCTTCTGCCATGGTCTTCACAGTGAGAGACAGGCAGCTATGCCCCTGAATTCTCCAGGACCTGCCAAGTTGGGCCATTTCAGAGAGGAGAAACTGAGACTCGGAGCTATGTAATCAGCATACTGGAGCATAGAAAGCAGAGACAGGCAGAAGGCAAGAACTCAGAGATGGGAAAGGAATCCTGACCCACCCAGATTGGCAAAGCCATTGCAGACCCATGGTTCTGGGGTTTTCCTGTTGGCTCGCAAAGTGATATCAAGTCAGAGGTATTGTTTTCCCTTGTCTCTGCCATTGATAAGACAGAGAAAAACAGCTCCCATGATAACATTGATGCTGCCAGCCCTTCCTGCTACTGGCTTTCCTGGTTGGAGTCCTCTCCTATGCTCCTTCCTCTCTCTCCTTCCGGACT
esiRNA cDNA target sequence
ATGGAACCATGGAGGAGTTGCTCCCAAAACCTGCGAGAGACAGATCTATGTGGTGCAAAAAGGTGGACGGTGGCAGATCTAGAAATGTGCTGCTTAGAATTTCTTCAAAAGAACTCACTACAGGAAGCCCAGTTGACTGGCAGTCCTAGATGCCACCCCTCTGGATTCACCACTACATTAGCTGCAAGGCCCCAGGGCTGCTCCCTGCCTTGGACAGCACAGTGATGATATGAGTGCAAGCACAACACAAACTCCTCTGGCTGGCAACTTTGGCCTAAGGACTCCCCATCAGCCTGGCCCAACCTTCTGTAGGACTGCACCAACAGTCTGAGATTCCTCTTACCCAATCCTCCTTCCTTCCATCTCTTACCACAGGTGTTAGGTTTATGGAAGTCTGAAGGCTCTTCCTGCCTACTCCTACTCCCTCCG
esiRNA cDNA target sequence
AAGAACGGGGTCTTCAAACACCTGAAGGACTGTCTCATGAAAAAGAGATGCACAAGACAGGAGAATTGAGCAGAGAGATGTTTAACTCAAATCGAAGAACAAAGACAGCATTGAATCACCACCTATCAAGGGTCTTACTTGAATAGACTTTGGTTTGGATGAGAGGCTATAGAAGAAAACCTCAAAAGTCTCTTCCAATTCTAAGGTTTCATGATTCCAGGCATTTGGAGAATTAGGAAAAATAATCACTTAAAAAAAAAACTATTTAGTGCCAAGCTTCCTAAAACATCTTTAAAATGTCCAATATCCATGAATCATAGGGTATTATCCATTTTATTTGAAAACCATGGAACTCTACTACTAGAACTTCATTCTAGGTTGTTTAAAACAAAGTACAATGCAAAACTGTCTTCTTTCATAAGAACCATTTTCTAGATGGGCATAGATTCTTTGAGGGAATTCTTATCATGCAGATATTTTACTTCAAAATCTAAACTTGTACCACTTTACTGGAATGAAA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
GenBank accession no.
DA193368
GenBank accession no.
AL133481
GenBank accession no.
AC012213
GenBank accession no.
AC000099
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)