Przejdź do
EHNC016871
MISSION® esiRNA
targeting human AC023137.2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATAATCCTGCCGGAACACACTCTTCTTGCTGCATTAGGATCCAACTGGAAAACATAAAGATGAATTGCTGTAGGCTGGAAAATCAATTAGGAAAAAGAGGGATGTGATTCAGACACAGGACTAGCTTTGTGATCCCTGTGCTCCGGAGAAACCTCCACCCTGGCCTCAAGGAGGCTGTGAAACCAAAAGGGACCTTGGGTGCCAGCTTGCTGGGTCCTTACTTACTTGGTCCATCTTCTGGCTGGAAGGAGCACCTGGGCTCTCAGAGTGCCCCCCGACTCTCAGCAGCTCCTTT
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMNC010151EHNC004251EMNC013121
description
targeting human AC023137.2
description
targeting mouse Ak034453
description
targeting human RP11-30P6.6
description
targeting mouse Ak082148
esiRNA cDNA target sequence
ATAATCCTGCCGGAACACACTCTTCTTGCTGCATTAGGATCCAACTGGAAAACATAAAGATGAATTGCTGTAGGCTGGAAAATCAATTAGGAAAAAGAGGGATGTGATTCAGACACAGGACTAGCTTTGTGATCCCTGTGCTCCGGAGAAACCTCCACCCTGGCCTCAAGGAGGCTGTGAAACCAAAAGGGACCTTGGGTGCCAGCTTGCTGGGTCCTTACTTACTTGGTCCATCTTCTGGCTGGAAGGAGCACCTGGGCTCTCAGAGTGCCCCCCGACTCTCAGCAGCTCCTTT
esiRNA cDNA target sequence
AATACCGCCGAGGATTGTTTGATGGGGGGCTTTATGAAAAGTCACTTCTGCTGGGACAAATTCATCCTTTCTGTCAAAACCAATTTTATCTTCTATCTGGACAAGGTAGCCTGTATTAAATTCCTCTGACAGTATAACTAGGTTTTCTTGACTCTGTGGTCAGGTCTTTCTTGTATAATTTCATTTACATTCTATTTGAATTTCACTCCCAGAGTTATTGCCTTTCAGTTTGGAGACTACTACGTTTCCAGTTTTGGTGGCCACGTCACTTAATCTTGGGGAAGGTCAAATATTGTTTCATGGCCAATGAGGAGGCAGCGCAGCCCCCAGTTTGCTATCCCAGAGTGAACTGAGCAATAGCTATGAAGTGATCAATCACTGGCAGATTTAGAAAACAGACATGTTGGCCA
esiRNA cDNA target sequence
AAACCAAATGCCAACTCAGAATTGTAAGCAAATAAAACGGTTGTTGTTTAAAGACACTAACTTTTGGGGTGTTTTGCCACACCTCAATACATAACTGTTACACTAATTATTTTTCATTGTGAAATCTTCAGCGTCTTATTCTGTAATCAAACCAGAATGTCCTTGCCTTCTTAGCACTTTGCCACAGTCCAGTGGGGTGAATAGACAGCAGCTGCTCATTTATGCTCATGCTCATGTTCATAATTTGCATTTGGACTAAAAGGAGCTCTGTTCTCCAGGACAGAACTATTCTAAAGCTCTTCAGGAACAGGAACAGGAGTCCATCACAGACAGCGAAATCAAAAGCGCCCTACATAGAGGCATCCAGACTGAGAGCTGAAAGGGATCTGGGAAATCATTTAGTCTCACTCCCTCATTTTCCATTCAGACCACAGGGATGAAAGAACTTGCTGAAGTTCTCACAGCTCTGTAGTGGCACAGTCAGAACAAGGATCCCAATCTCCTAACTACTAACATAAAATGCTTTCAGCATGCAA
esiRNA cDNA target sequence
GGGGAACCTTCCAGAGGATATGACTATTAAGCTGAGACTCTGGTTGTGGAGAAGAGATAGTCTTGGAAGTCTCTTGTGGCAGAGCTCTCCAAGGGTGACCAGGGCTGTCAGAACTGTATATCAAGATGAGGCTTGTCACATGCAAAGAACTAGACAACAGCCAATGTTGCCGGACCCCGGAGAACAAGGGAGGAGACAGAGGATAACGAGATGTTAAAGTAGCCAGGAGTAAGCATGTATATTAATCTCTTTCTTGGTGCTGTGACCA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
AK295639
GenBank accession no.
AK034453
GenBank accession no.
AL135903
GenBank accession no.
AK082148, AK082738
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Not applicable
WGK
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)