Przejdź do
EHU025331
MISSION® esiRNA
targeting human CLPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATCCTGATCCTCCTGCTTGTCGCCCTCTCTGTGGCCTATGCAGCTCCTGGCCCCCGGGGGATCATTATCAACCTGGAGAACGGTGAGCTCTGCATGAATAGTGCCCAGTGTAAGAGCAATTGCTGCCAGCATTCAAGTGCGCTGGGCCTGGCCCGCTGCACATCCATGGCCAGCGAGAACAGCGAGTGCTCTGTCAAGACGCTCTATGGGATTTACTACAAGTGTCCCTGTGAGCGTGGCCTGACCTGTGAGGGAGACAAGACCATCGTGGGCTCCATCACCAACACCAACTTTGGCATCTGCCATGACGCTGGACGCTCCAAGCAGTGAGACTGCCCACCCACTCCCACACCTAGCCCAGAATGCTGTAGGCCACTAGGCGCAGGGGCATCTCTCCCCTGCTCCAGCGCATCTCCCGGGCTGGCCACCTCCTTGACCAGCATATCTGTTTTCTGATTGCGCTCTTCACAATTAAAGGCCTCCTGCAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CLPS(1208)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU131521EHU090161EHU139651
description
targeting human CLPS
description
targeting human COL1A2
description
targeting human CLPB
description
targeting human COL17A1
Gene Information
human ... CLPS(1208)
Gene Information
human ... COL1A2(1278)
Gene Information
human ... CLPB(81570)
Gene Information
human ... COL17A1(1308)
esiRNA cDNA target sequence
GATCCTGATCCTCCTGCTTGTCGCCCTCTCTGTGGCCTATGCAGCTCCTGGCCCCCGGGGGATCATTATCAACCTGGAGAACGGTGAGCTCTGCATGAATAGTGCCCAGTGTAAGAGCAATTGCTGCCAGCATTCAAGTGCGCTGGGCCTGGCCCGCTGCACATCCATGGCCAGCGAGAACAGCGAGTGCTCTGTCAAGACGCTCTATGGGATTTACTACAAGTGTCCCTGTGAGCGTGGCCTGACCTGTGAGGGAGACAAGACCATCGTGGGCTCCATCACCAACACCAACTTTGGCATCTGCCATGACGCTGGACGCTCCAAGCAGTGAGACTGCCCACCCACTCCCACACCTAGCCCAGAATGCTGTAGGCCACTAGGCGCAGGGGCATCTCTCCCCTGCTCCAGCGCATCTCCCGGGCTGGCCACCTCCTTGACCAGCATATCTGTTTTCTGATTGCGCTCTTCACAATTAAAGGCCTCCTGCAA
esiRNA cDNA target sequence
CTCGCTCAGCACCTTCTCTCAGACCCAAGGACTATGAAGTTGATGCTACTCTGAAGTCTCTCAACAACCAGATTGAGACCCTTCTTACTCCTGAAGGCTCTAGAAAGAACCCAGCTCGCACATGCCGTGACTTGAGACTCAGCCACCCAGAGTGGAGCAGTGGTTACTACTGGATTGACCCTAACCAAGGATGCACTATGGATGCTATCAAAGTATACTGTGATTTCTCTACTGGCGAAACCTGTATCCGGGCCCAACCTGAAAACATCCCAGCCAAGAACTGGTATAGGAGCTCCAAGGACAAGAAACACGTCTGGCTAGGAGAAACTATCAATGCTGGCAGCCAGTTTGAATATAATGTAGAAGGAGTGACTTCCAAGGAAATGGCTACCCAACTTGCCTTCATGCGCCTGCTGGCCAACTATGCCTCTCAGAACATCACCTACCACTGCAAGAACAGCATTGCAT
esiRNA cDNA target sequence
GCTGTGGTGCTCTTTGATGAAGTAGACAAGGCCCATCCAGATGTGCTCACCATCATGCTGCAGCTGTTTGATGAGGGCCGGCTGACAGATGGAAAAGGGAAGACCATTGATTGCAAGGACGCCATCTTCATCATGACCTCCAATGTGGCCAGCGACGAGATCGCACAGCACGCGCTGCAGCTGAGGCAGGAAGCTTTGGAGATGAGCCGTAACCGTATTGCCGAAAACCTGGGGGATGTCCAGATAAGTGACAAGATCACCATCTCAAAGAACTTCAAGGAGAATGTGATTCGCCCTATCCTGAAAGCTCACTTCCGGAGGGATGAGTTTCTGGGACGGATCAATGAGATCGTCTACTTCCTCCCCTTCTGCCACTCGGAGCTCATCCAACTCGTCAACA
esiRNA cDNA target sequence
ACCAGGTGGCTATGGTATGGATGTAACCAAGAAAAACAAACGAGATGGAACTGAAGTCACTGAGAGAATTGTCACTGAAACAGTAACCACAAGACTTACATCCTTACCACCAAAAGGCGGGACCAGCAATGGCTATGCTAAAACAGCCTCTCTTGGTGGAGGGAGCCGGCTGGAGAAACAAAGCCTGACTCATGGCAGCAGCGGCTACATAAACTCAACTGGAAGCACACGAGGCCATGCCTCCACCTCTAGTTACAGGAGGGCTCACTCACCTGCCTCCACTCTGCCCAACTCCCCAGGCTCAACCTTTGAAAGGAAAACTCACGTTACCCGCCATGCGTATGAAGGGAGCTCCAGTGGCAACTCTTCTCCGGAGTACCCTCGGAAGGAATTTGCATCTTCTTCAACCAGAGGACGG
Ensembl | human accession no.
ENSG00000137392
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164692
Ensembl | human accession no.
ENSG00000162129
Ensembl | human accession no.
ENSG00000065618
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001832
NCBI accession no.
NM_000089
NCBI accession no.
NM_030813
NCBI accession no.
NM_000494
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)