Przejdź do
EHU030331
MISSION® esiRNA
targeting human SPINT1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAGCAGAACTTCGTGTGCAAGTTCGCGCCCAGGGAGGGCTTCATCAACTACCTCACGAGGGAAGTGTACCGCTCCTACCGCCAGCTGCGGACCCAGGGCTTTGGAGGGTCTGGGATCCCCAAGGCCTGGGCAGGCATAGACTTGAAGGTACAACCCCAGGAACCCCTGGTGCTGAAGGATGTGGAAAACACAGATTGGCGCCTACTGCGGGGTGACACGGATGTCAGGGTAGAGAGGAAAGACCCAAACCAGGTGGAACTGTGGGGACTCAAGGAAGGCACCTACCTGTTCCAGCTGACAGTGACTAGCTCAGACCACCCAGAGGACACGGCCAACGTCACAGTCACTGTGCTGTCCACCAAGCAGACAGAAGACTACTGCCTCGCATCCAACAAGGTGGGTCGCTGCCGGGGCTCTTTCCCACGCTGGTACTATGACCCCACGGAGCAGATCTGCAAGAGTTTCGTTTATGGAGGCTGCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SPINT1(6692)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU143141EHU119851EHU140471
description
targeting human SPINT1
description
targeting human SPINT2
description
targeting human SPOCK1
description
targeting human SNX1
Gene Information
human ... SPINT1(6692)
Gene Information
human ... SPINT2(10653)
Gene Information
human ... SPOCK1(6695)
Gene Information
human ... SNX1(6642)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000166145
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167642
Ensembl | human accession no.
ENSG00000152377
Ensembl | human accession no.
ENSG00000028528
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GAGCAGAACTTCGTGTGCAAGTTCGCGCCCAGGGAGGGCTTCATCAACTACCTCACGAGGGAAGTGTACCGCTCCTACCGCCAGCTGCGGACCCAGGGCTTTGGAGGGTCTGGGATCCCCAAGGCCTGGGCAGGCATAGACTTGAAGGTACAACCCCAGGAACCCCTGGTGCTGAAGGATGTGGAAAACACAGATTGGCGCCTACTGCGGGGTGACACGGATGTCAGGGTAGAGAGGAAAGACCCAAACCAGGTGGAACTGTGGGGACTCAAGGAAGGCACCTACCTGTTCCAGCTGACAGTGACTAGCTCAGACCACCCAGAGGACACGGCCAACGTCACAGTCACTGTGCTGTCCACCAAGCAGACAGAAGACTACTGCCTCGCATCCAACAAGGTGGGTCGCTGCCGGGGCTCTTTCCCACGCTGGTACTATGACCCCACGGAGCAGATCTGCAAGAGTTTCGTTTATGGAGGCTGCT
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCAAGAAATGTGCCACTGTCACAGAGAATGCCACGGGTGACCTGGCCACCAGCAGGAATGCAGCGGATTCCTCTGTCCCAAGTGCTCCCAGAAGGCAGGATTCTGAAGACCACTCCAGCGATATGTTCAACTATGAAGAATACTGCACCGCCAACGCAGTCACTGGGCCTTGCCGTGCATCCTTCCCACGCTGGTACTTTGACGTGGAGAGGAACTCCTGCAATAACTTCATCTATGGAGGCTGCCGGGGCAATAAGAACAGCTACCGCTCTGAGGAGGCCTGCATGCTCCGCTGCTTCCGCCAGCAGGAGAATCCTCCCCTGCCCCTTGGCTCAAAGGTGGTGGTTCTGGCGGGGCTGTTCGTGATGGTGTTGATCCTCTTCCTGGGAGCCTCCATGGTCTACCTGATCCGGGTGGCACGGAGGAACCAGGAGCGTGCCCTGCGCACCGTCTGGAGCTCCGGAGATGACAAGGAGCAGCTGGTGAAGAA
esiRNA cDNA target sequence
TGGGACCAAAGGACAAAGAGGGGAAGCTGAGGGTGCACACCCGAGCCGTGACAGAGGATGATGAGGATGAGGATGATGACAAAGAGGATGAGGTCGGGTACATATGGTAGTGCCCACAAGAAAGAGGACACAAGTTTTGCACAAAATTGCAAGTCACTTCCTATTCCTGCATTTGTATCTAAGACTCCAAGGCACCAAGGTCTCTTCTCCATTGTTGCTCTCTATACCCGACCTAAGGTTTGGAAGACAACTGCTTGTTCCCAGAGGATTCTGATTTTGCATATGTTTGTATGGGAGAAAGGGTGTTGTGTTTTTTTTTTGTTGTTGTTTATTTTTTGGATAGGGAAGTCATTGGCTTAATTAGAGCCTCCTTCCTTTCTGTGAGATTTTTCCAACAAGCATGTGATTTACGTGGAATTCTGACAGTGCAGGGAGCCCCAACCCTCTTAAATGTCAAAGACCCTTTTTGATTACCCACACTGGTGGTTATTACAGCATGGTTCCCAGC
esiRNA cDNA target sequence
TCCTGAGAAGATAGGGGATGGTATGAATGCATATGTAGCCTACAAAGTTACAACACAGACAAGCTTACCATTGTTCAGAAGCAAACAGTTTGCAGTAAAAAGAAGATTTAGTGACTTTCTGGGTCTTTATGAGAAGCTTTCCGAGAAGCACTCTCAGAATGGCTTCATTGTCCCTCCGCCCCCGGAGAAGAGCCTCATAGGGATGACAAAAGTGAAAGTTGGGAAGGAAGATTCTTCTTCTGCAGAATTTCTTGAAAAACGGAGGGCCGCTTTAGAAAGGTACCTTCAGAGGATTGTAAATCATCCTACCATGTTACAGGACCCTGACGTCAGAGAGTTCTTGGAAAAAGAAGAGCTGCCACGTGCCGTGGGTACCCAGACATTGAGTGGTGCTGGTCTCC
NCBI accession no.
NM_181642
NCBI accession no.
NM_021102
NCBI accession no.
NM_004598
NCBI accession no.
NM_003099
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)