Przejdź do
EHU033151
MISSION® esiRNA
targeting human STX4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGAGCTCATCAACAAGTGCAATTCAATGCAGTCCGAATACCGGGAGAAGAACGTGGAGCGGATTCGGAGGCAGCTGAAGATCACCAATGCTGGGATGGTGTCTGATGAGGAGTTGGAGCAGATGCTGGACAGTGGGCAAAGCGAGGTGTTTGTGTCCAATATCCTGAAGGACACGCAGGTGACTCGACAGGCCTTAAATGAGATCTCGGCCCGGCACAGTGAGATCCAGCAGCTTGAACGCAGTATTCGTGAGCTGCACGACATATTCACTTTTCTGGCTACCGAAGTGGAGATGCAGGGGGAGATGATCAATCGGATTGAGAAGAACATCCTGAGCTCAGCGGACTACGTGGAACGTGGGCAGGAGCACGTCAAGACGGCCCTGGAGAACCAGAAGAAGGCGAGGAAGAAGAAAGTCTTGATTGCCATCTGTGTGTCCATCACCGTCGTCCTCCTAGCAGTCATCATTGGCGTC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STX4(6810)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5330SAB1406497SAB1404426
description
targeting human STX4
description
Chemicon®, from rabbit
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 6A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Gene Information
human ... STX4(6810)
Gene Information
human ... STX4(6810)
Gene Information
human ... STX4(6810)
Gene Information
human ... STX4(6810)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000103496
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
TGGAGCTCATCAACAAGTGCAATTCAATGCAGTCCGAATACCGGGAGAAGAACGTGGAGCGGATTCGGAGGCAGCTGAAGATCACCAATGCTGGGATGGTGTCTGATGAGGAGTTGGAGCAGATGCTGGACAGTGGGCAAAGCGAGGTGTTTGTGTCCAATATCCTGAAGGACACGCAGGTGACTCGACAGGCCTTAAATGAGATCTCGGCCCGGCACAGTGAGATCCAGCAGCTTGAACGCAGTATTCGTGAGCTGCACGACATATTCACTTTTCTGGCTACCGAAGTGGAGATGCAGGGGGAGATGATCAATCGGATTGAGAAGAACATCCTGAGCTCAGCGGACTACGTGGAACGTGGGCAGGAGCACGTCAAGACGGCCCTGGAGAACCAGAAGAAGGCGAGGAAGAAGAAAGTCTTGATTGCCATCTGTGTGTCCATCACCGTCGTCCTCCTAGCAGTCATCATTGGCGTC
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
product line
MISSION®
product line
-
product line
-
product line
-
form
lyophilized powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)