Przejdź do
EHU034291
MISSION® esiRNA
targeting human FOS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGAATCCGAAGGGAAAGGAATAAGATGGCTGCAGCCAAATGCCGCAACCGGAGGAGGGAGCTGACTGATACACTCCAAGCGGAGACAGACCAACTAGAAGATGAGAAGTCTGCTTTGCAGACCGAGATTGCCAACCTGCTGAAGGAGAAGGAAAAACTAGAGTTCATCCTGGCAGCTCACCGACCTGCCTGCAAGATCCCTGATGACCTGGGCTTCCCAGAAGAGATGTCTGTGGCTTCCCTTGATCTGACTGGGGGCCTGCCAGAGGTTGCCACCCCGGAGTCTGAGGAGGCCTTCACCCTGCCTCTCCTCAATGACCCTGAGCCCAAGCCCTCAGTGGAACCTGTCAAGAGCATCAGCAGCATGGAGCTGAAGACCGAGCCCTTTGATGACTTCCTGTTCCCAGCATCAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FOS(2353)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AMAB91417SRP5181AB1584
description
targeting human FOS
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6381, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
description
Chemicon®, from sheep
Ensembl | human accession no.
ENSG00000170345
Ensembl | human accession no.
ENSG00000170345
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
AGAATCCGAAGGGAAAGGAATAAGATGGCTGCAGCCAAATGCCGCAACCGGAGGAGGGAGCTGACTGATACACTCCAAGCGGAGACAGACCAACTAGAAGATGAGAAGTCTGCTTTGCAGACCGAGATTGCCAACCTGCTGAAGGAGAAGGAAAAACTAGAGTTCATCCTGGCAGCTCACCGACCTGCCTGCAAGATCCCTGATGACCTGGGCTTCCCAGAAGAGATGTCTGTGGCTTCCCTTGATCTGACTGGGGGCCTGCCAGAGGTTGCCACCCCGGAGTCTGAGGAGGCCTTCACCCTGCCTCTCCTCAATGACCCTGAGCCCAAGCCCTCAGTGGAACCTGTCAAGAGCATCAGCAGCATGGAGCTGAAGACCGAGCCCTTTGATGACTTCCTGTTCCCAGCATCAT
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
Gene Information
human ... FOS(2353)
Gene Information
human ... FOS(2353)
Gene Information
human ... FOS(2353)
Gene Information
human ... FOS(2353)
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
-
product line
-
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)