Przejdź do
EHU034331
MISSION® esiRNA
targeting human RIOK1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGGCTCGGGAGTTGTACCTGCAGGTCATTCAGTACATGAGAAGAATGTATCAGGATGCCAGACTTGTCCATGCAGATCTCAGTGAATTTAACATGCTGTACCACGGTGGAGGCGTGTATATCATTGACGTGTCTCAGTCCGTGGAGCACGACCACCCACATGCCTTGGAGTTCTTGAGAAAGGATTGCGCCAACGTCAATGATTTCTTTATGAGGCACAGTGTTGCTGTCATGACTGTGCGGGAGCTCTTTGAATTTGTCACAGATCCATCCATTACACATGAGAACATGGATGCTTATCTCTCAAAGGCCATGGAAATAGCATCTCAAAGGACCAAGGAAGAACGGTCTAGCCAAGATCATGTGGATGAAGAGGTGTTTAAGCGAGCATATATTCCTAGAACCTTGAATGAAGTGAAAAATTATGAGAGGGATATGGACATAATTATGAAATTGAAGGAAGAGGACATGGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RIOK1(83732)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA017866SAB1300103HPA051446
description
targeting human RIOK1
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
-
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Ensembl | human accession no.
ENSG00000124784
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Gene Information
human ... RIOK1(83732)
Gene Information
human ... RIOK1(83732)
Gene Information
human ... RIOK1(83732)
Gene Information
human ... RIOK1(83732)
esiRNA cDNA target sequence
AAGGCTCGGGAGTTGTACCTGCAGGTCATTCAGTACATGAGAAGAATGTATCAGGATGCCAGACTTGTCCATGCAGATCTCAGTGAATTTAACATGCTGTACCACGGTGGAGGCGTGTATATCATTGACGTGTCTCAGTCCGTGGAGCACGACCACCCACATGCCTTGGAGTTCTTGAGAAAGGATTGCGCCAACGTCAATGATTTCTTTATGAGGCACAGTGTTGCTGTCATGACTGTGCGGGAGCTCTTTGAATTTGTCACAGATCCATCCATTACACATGAGAACATGGATGCTTATCTCTCAAAGGCCATGGAAATAGCATCTCAAAGGACCAAGGAAGAACGGTCTAGCCAAGATCATGTGGATGAAGAGGTGTTTAAGCGAGCATATATTCCTAGAACCTTGAATGAAGTGAAAAATTATGAGAGGGATATGGACATAATTATGAAATTGAAGGAAGAGGACATGGC
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_031480
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NP_113668
NCBI accession no.
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)