Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 979,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAGAGAGGGTGAGCTTGTCGGCCACAGACTGCTACATTGTGCATGAGATCTACAATGGGGAGAATGCCCAAGACCAGTTTGAGTACGAGCTGGAGCAGGCCCTGGAAGCCCAGTACAAGTACATTGTGATTGAGCCCACTCGCATTGGCGACGAGACAGCCCGCTGGATCACCGTGGGCAACTGCCTGCACAAGACGGCCGTGCTGGCGGGCACCGCCTGCCTCTTCACCCCGTTGGCGCTGCCCTTAGATTATTCCCACTACATTTCCCTGCCCGCTGGTGTGCTGAGCCTGGCCTGCTGCACCCTCTATGGGATCTCCTGGCAGTTTGACCCTTGCTGCAAGTACCAAGTGGAGTACGACGCCTATAAACTGTCGCGCCTGCCTCTGCACACACTCACCTCCTCCACC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TMEM11(8834)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description targeting human TMEM11 | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| product line MISSION® | product line Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | product line Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies |
| Gene Information human ... TMEM11(8834) | Gene Information human ... TMEM11(8834) | Gene Information human ... TMEM11(8834) |
| esiRNA cDNA target sequence GAGAGAGGGTGAGCTTGTCGGCCACAGACTGCTACATTGTGCATGAGATCTACAATGGGGAGAATGCCCAAGACCAGTTTGAGTACGAGCTGGAGCAGGCCCTGGAAGCCCAGTACAAGTACATTGTGATTGAGCCCACTCGCATTGGCGACGAGACAGCCCGCTGGATCACCGTGGGCAACTGCCTGCACAAGACGGCCGTGCTGGCGGGCACCGCCTGCCTCTTCACCCCGTTGGCGCTGCCCTTAGATTATTCCCACTACATTTCCCTGCCCGCTGGTGTGCTGAGCCTGGCCTGCTGCACCCTCTATGGGATCTCCTGGCAGTTTGACCCTTGCTGCAAGTACCAAGTGGAGTACGACGCCTATAAACTGTCGCGCCTGCCTCTGCACACACTCACCTCCTCCACC | esiRNA cDNA target sequence - | esiRNA cDNA target sequence - |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. - | Ensembl | human accession no. - |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?