Przejdź do
EHU080321
MISSION® esiRNA
targeting human WWTR1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCCAGACATGAGATCCATCACTAATAATAGCTCAGATCCTTTCCTCAATGGAGGGCCATATCATTCGAGGGAGCAGAGCACTGACAGTGGCCTGGGGTTAGGGTGCTACAGTGTCCCCACAACTCCGGAGGACTTCCTCAGCAATGTGGATGAGATGGATACAGGAGAAAACGCAGGACAAACACCCATGAACATCAATCCCCAACAGACCCGTTTCCCTGATTTCCTTGACTGTCTTCCAGGAACAAACGTTGACTTAGGAACTTTGGAATCTGAAGACCTGATCCCCCTCTTCAATGATGTAGAGTCTGCTCTGAACAAAAGTGAGCCCTTTCTAACCTGGCTGTAATCACTACCATTGTAACTTGGATGTAGCCATGACCTTACATTTCCTGGGCCTCTTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... WWTR1(25937)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1402558AMAB90730AMAB90729
description
targeting human WWTR1
description
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0371, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0370, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
esiRNA cDNA target sequence
CCCAGACATGAGATCCATCACTAATAATAGCTCAGATCCTTTCCTCAATGGAGGGCCATATCATTCGAGGGAGCAGAGCACTGACAGTGGCCTGGGGTTAGGGTGCTACAGTGTCCCCACAACTCCGGAGGACTTCCTCAGCAATGTGGATGAGATGGATACAGGAGAAAACGCAGGACAAACACCCATGAACATCAATCCCCAACAGACCCGTTTCCCTGATTTCCTTGACTGTCTTCCAGGAACAAACGTTGACTTAGGAACTTTGGAATCTGAAGACCTGATCCCCCTCTTCAATGATGTAGAGTCTGCTCTGAACAAAAGTGAGCCCTTTCTAACCTGGCTGTAATCACTACCATTGTAACTTGGATGTAGCCATGACCTTACATTTCCTGGGCCTCTTG
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
Gene Information
human ... WWTR1(25937)
Gene Information
human ... WWTR1(25937)
Gene Information
human ... WWTR1(25937)
Gene Information
human ... WWTR1(25937)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000018408
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
ENSG00000018408
Ensembl | human accession no.
-
product line
MISSION®
product line
-
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)