Przejdź do
EHU080641
MISSION® esiRNA
targeting human EHMT1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGAGTTCGGAATCCAGCATTAAGAAGAAATTTCTCAAGAGGAAAGGAAAGACCGACAGTCCCTGGATCAAGCCAGCCAGGAAAAGGAGGCGGAGAAGTAGAAAGAAGCCCAGCGGTGCCCTCGGTTCTGAGTCGTATAAGTCATCTGCAGGAAGCGCTGAGCAGACGGCACCAGGAGACAGCACAGGGTACATGGAAGTTTCTCTGGACTCCCTGGATCTCCGAGTCAAAGGAATTCTGTCTTCACAAGCAGAAGGGTTGGCCAACGGTCCAGATGTGCTGGAGACAGACGGCCTCCAGGAAGTGCCTCTCTGCAGCTGCCGGATGGAAACACCGAAGAGTCGAGAGATCACCACACTGGCCAACAACCAGTGCATGGCTACAGAGAGCGTGGACCATGAATT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EHMT1(79813)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0383HPA074729HPA060022
description
targeting human EHMT1
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥63% (SDS-PAGE)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
esiRNA cDNA target sequence
CTGAGTTCGGAATCCAGCATTAAGAAGAAATTTCTCAAGAGGAAAGGAAAGACCGACAGTCCCTGGATCAAGCCAGCCAGGAAAAGGAGGCGGAGAAGTAGAAAGAAGCCCAGCGGTGCCCTCGGTTCTGAGTCGTATAAGTCATCTGCAGGAAGCGCTGAGCAGACGGCACCAGGAGACAGCACAGGGTACATGGAAGTTTCTCTGGACTCCCTGGATCTCCGAGTCAAAGGAATTCTGTCTTCACAAGCAGAAGGGTTGGCCAACGGTCCAGATGTGCTGGAGACAGACGGCCTCCAGGAAGTGCCTCTCTGCAGCTGCCGGATGGAAACACCGAAGAGTCGAGAGATCACCACACTGGCCAACAACCAGTGCATGGCTACAGAGAGCGTGGACCATGAATT
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
Gene Information
human ... EHMT1(79813)
Gene Information
human ... EHMT1(79813)
Gene Information
human ... EHMT1(79813)
Gene Information
human ... EHMT1(79813)
product line
MISSION®
product line
-
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Ensembl | human accession no.
ENSG00000181090
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
ENSG00000181090
Ensembl | human accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_024757
NCBI accession no.
NM_024757
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)