Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 979,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCAGAACGAAGCAATCATGCTGAAGCTGCACAGTGTCTAGTCCACTCAGCAGCACTTGTTGCTGAATATTTGAGCATGCTGGAGGACCGGAAATATCTTCCTGTGGGATGTGTAACATTTCAGAATATTTCATCTAATGTTTTAGAAGAATCTGCGGTCTCAGATGATGTGGTATCTCCAGATGAAGAAGGTATCTGCTCTGGAAAATACTTTACTGAGTCAGGACTTGTGGGATTACTGGAACAAGCAGCTGCTTCCTTCTCTATGGCTGGCATGTATGAAGCAGTTAATGAAGTTTACAAAGTACTTATTCCTATTCATGAAGCTAATCGGGATGCAAAGAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DOCK7(85440)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description targeting human DOCK7 | description targeting mouse Dock7 |
| product line MISSION® | product line MISSION® |
| esiRNA cDNA target sequence TCAGAACGAAGCAATCATGCTGAAGCTGCACAGTGTCTAGTCCACTCAGCAGCACTTGTTGCTGAATATTTGAGCATGCTGGAGGACCGGAAATATCTTCCTGTGGGATGTGTAACATTTCAGAATATTTCATCTAATGTTTTAGAAGAATCTGCGGTCTCAGATGATGTGGTATCTCCAGATGAAGAAGGTATCTGCTCTGGAAAATACTTTACTGAGTCAGGACTTGTGGGATTACTGGAACAAGCAGCTGCTTCCTTCTCTATGGCTGGCATGTATGAAGCAGTTAATGAAGTTTACAAAGTACTTATTCCTATTCATGAAGCTAATCGGGATGCAAAGAA | esiRNA cDNA target sequence TGGATGCGTAACATTCCAGAATATTTCATCTAATGTATTGGAAGAATCTGCTGTCTCAGATGATGTGGTATCTCCAGATGAAGAAGGCATTTGCTCTGGAAAGTACTTCACTGAATCGGGACTGGTGGGCTTACTGGAACAAGCGGCTGCTTCCTTCTCCATGGCGGGCATGTACGAAGCAGTTAATGAGGTTTACAAAGTACTCATTCCTATTCATGAAGCTAATCGGGATGCAAAGAAGCTCTCCACAATTCATGGCAAACTTCAGGAGGCATTCAGCAAAATCGTCCATCAGGATGGTAAGCGGATGTTTGGCACCTATTTCCGTGTTGGTTTTTATGGAACCAAGTTCGGGGATTTGGATGAACAGGAATTTGTTTACAAGGAGCCTGCAATAACCAAACTCGCA |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. - |
| Gene Information human ... DOCK7(85440) | Gene Information mouse ... DOCK7(67299), Dock7(67299) |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?