Przejdź do
EHU112751
MISSION® esiRNA
targeting human PF4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGCTGTTCCTGGGGTTGCTGCTCCTGCCACTTGTGGTCGCCTTCGCCAGCGCTGAAGCTGAAGAAGATGGGGACCTGCAGTGCCTGTGTGTGAAGACCACCTCCCAGGTCCGTCCCAGGCACATCACCAGCCTGGAGGTGATCAAGGCCGGACCCCACTGCCCCACTGCCCAACTGATAGCCACGCTGAAGAATGGAAGGAAAATTTGCTTGGACCTGCAAGCCCCGCTGTACAAGAAAATAATTAAGAAACTTTTGGAGAGTTAGCTACTAGCTGCCTACGTGTGTGCATTTGCTATATAGCATACTTCTTTTTTCCAGTTTCAATCTAACTGTGAAAGAACTTCTGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PF4(5196)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0005196M1SAB4301756SAB5701480
description
targeting human PF4
description
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
-
esiRNA cDNA target sequence
CTGCTGTTCCTGGGGTTGCTGCTCCTGCCACTTGTGGTCGCCTTCGCCAGCGCTGAAGCTGAAGAAGATGGGGACCTGCAGTGCCTGTGTGTGAAGACCACCTCCCAGGTCCGTCCCAGGCACATCACCAGCCTGGAGGTGATCAAGGCCGGACCCCACTGCCCCACTGCCCAACTGATAGCCACGCTGAAGAATGGAAGGAAAATTTGCTTGGACCTGCAAGCCCCGCTGTACAAGAAAATAATTAAGAAACTTTTGGAGAGTTAGCTACTAGCTGCCTACGTGTGTGCATTTGCTATATAGCATACTTCTTTTTTCCAGTTTCAATCTAACTGTGAAAGAACTTCTGA
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
product line
MISSION®
product line
-
product line
-
product line
-
Ensembl | human accession no.
ENSG00000163737
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Gene Information
human ... PF4(5196)
Gene Information
human ... PF4(5196)
Gene Information
human ... PF4(5196)
Gene Information
human ... PF4(5196)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_002619
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)