Przejdź do
EHU123731
MISSION® esiRNA
targeting human DMRT2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCGGGTCCTGAGTTGAAAACACCATTTGTCAAAGAGGCCTTTGAAGAGACCCCTAAGAAACACAGAGAGTGTTTAGTTAAGGACAACCAGAAGTACACATTTACAATAGATAGATGTGCAAAAGACCTTTTTGTAGCCAAACAAGTTGGAACAAAACTCTCGGTGAATGAACCACTGTCATTTTCTGTTGAGTCTATTCTTAAGAGGCCTTCATCTGCCATCACTCGTGTCTCTCAGTGAAAGGCTGCTTAAACAGAAAGCTGGATTTTCTGCAGTCTTAGAGCATTATAGCCATTTGCTACTTTTTTTAAAAGTTAAGATGTTTGTGTAAAGAAATTTCTAATGTAAAGATGATGATTTTGAAAAATTTTATATATTCCTAATATGCATGTACTTTTTCTTATCACATATATTTAAACTTACAGATGGAAATTGCCCAAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DMRT2(10655)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA029297EMU003671
description
targeting human DMRT2
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
targeting mouse Dmrt2
Gene Information
human ... DMRT2(10655)
Gene Information
human ... DMRT2(10655)
Gene Information
mouse ... DMRT2(226049), Dmrt2(226049)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173253
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TCGGGTCCTGAGTTGAAAACACCATTTGTCAAAGAGGCCTTTGAAGAGACCCCTAAGAAACACAGAGAGTGTTTAGTTAAGGACAACCAGAAGTACACATTTACAATAGATAGATGTGCAAAAGACCTTTTTGTAGCCAAACAAGTTGGAACAAAACTCTCGGTGAATGAACCACTGTCATTTTCTGTTGAGTCTATTCTTAAGAGGCCTTCATCTGCCATCACTCGTGTCTCTCAGTGAAAGGCTGCTTAAACAGAAAGCTGGATTTTCTGCAGTCTTAGAGCATTATAGCCATTTGCTACTTTTTTTAAAAGTTAAGATGTTTGTGTAAAGAAATTTCTAATGTAAAGATGATGATTTTGAAAAATTTTATATATTCCTAATATGCATGTACTTTTTCTTATCACATATATTTAAACTTACAGATGGAAATTGCCCAAT
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
GGCACGTCTTAACCAAGCTCAGCAAAGAAAACACTAGACCTTCTCTGCCACTTAAAACTAATCCATTCCACTCAGTATTCCAGCAGACGCTCAGCGACAAATCAGGCCCTGAGTTGAACGCACCATTTGTCAAAGAAGCCTTTGAAGAGACCCCAAAGAAACACAGAGAGTGTTTGGTCAAGGAGAGCCAGAAGTACACATTTACAATAGACAGATGCGCAAAAGACCTCTTTGTAGCCAAACAAGTTGGAACGAAACTTTCGGCGAATGAGCCACTGTCGTTCTCTGTCGAATCTATTCTTAAGAGGCCTTCATCTGCCGTCACTCACGTCTCTCAGTAAAGGGCTGCTTACAAGGGAAGCTGGATTTTCTCCAGTCTCTGAGGGTTCTTGGCAGTTGCCTTTTT
NCBI accession no.
NM_001130865
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_145831
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)