Przejdź do
EHU123791
MISSION® esiRNA
targeting human PRKDC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTTCGACTTGCGTGTGATGTTGATCAGGTGACAAGGCAACTGTATGAGCCACTAGTTATGCAGCTGATTCACTGGTTCACTAACAACAAGAAATTTGAAAGTCAGGATACTGTTGCCTTACTAGAAGCTATATTGGATGGAATTGTGGACCCTGTTGACAGTACTTTAAGAGATTTTTGTGGTCGGTGTATTCGAGAATTCCTTAAATGGTCCATTAAGCAAATAACACCACAGCAGCAGGAGAAGAGTCCAGTAAACACCAAATCGCTTTTCAAGCGACTTTATAGCCTTGCGCTTCACCCCAATGCTTTCAAGAGGCTGGGAGCATCACTTGCCTTTAATAATATCTACAGGGAATTCAGGGAAGAAGAGTCTCTGGTGGAACAGTTTGTGTTTGAAGCCTTGGTGATATACATGGAGAGTCTGGCCTTAGCACATGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRKDC(5591)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5701782SAB1305579HPA035174
description
targeting human PRKDC
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... PRKDC(5591)
Gene Information
human ... PRKDC(5591)
Gene Information
human ... PRKDC(5591)
Gene Information
human ... PRKDC(5591)
esiRNA cDNA target sequence
CTTCGACTTGCGTGTGATGTTGATCAGGTGACAAGGCAACTGTATGAGCCACTAGTTATGCAGCTGATTCACTGGTTCACTAACAACAAGAAATTTGAAAGTCAGGATACTGTTGCCTTACTAGAAGCTATATTGGATGGAATTGTGGACCCTGTTGACAGTACTTTAAGAGATTTTTGTGGTCGGTGTATTCGAGAATTCCTTAAATGGTCCATTAAGCAAATAACACCACAGCAGCAGGAGAAGAGTCCAGTAAACACCAAATCGCTTTTCAAGCGACTTTATAGCCTTGCGCTTCACCCCAATGCTTTCAAGAGGCTGGGAGCATCACTTGCCTTTAATAATATCTACAGGGAATTCAGGGAAGAAGAGTCTCTGGTGGAACAGTTTGTGTTTGAAGCCTTGGTGATATACATGGAGAGTCTGGCCTTAGCACATGC
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
product line
MISSION®
product line
-
product line
-
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Ensembl | human accession no.
ENSG00000121031
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
form
lyophilized powder
form
-
form
-
form
-
NCBI accession no.
NM_001081640
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NP_001075109.1
NCBI accession no.
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)