Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 979,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGTACTCCTCTGCCCTTAATACACATAAGAGAATTCATACTGGAGAGAAACCATACAAGTGTGATAAATGTGACAAAGCCTTTATTGCATCCTCAACCCTTAGTAAACATGAGATCATTCATACTGGAAAGAAACCCTACAAGTGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCCTCGACACTTACTAAACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAACCCTACAAATGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCCTCAACACTTACTAAACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAGCCCTACGTTTGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGTACTCCCGTATCCTTACTACACATAAGAGAATTCATACTGGAGAGAAACCATACAAGTGTAATAAATGTGGCAAAGCCTTTATTGCATCCTCAACCC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ZNF93(81931)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?