Przejdź do
EHU149331
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF692
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGTCAGGCCCAGTCTGCTCCAACCCCGGCCTGGGATGAGGACACTGCACAAATTGGCCCCAAGAGAATTAGGAAAGCTGCCAAAAGAGAGCTGATGCCTTGTGACTTCCCTGGCTGTGGAAGGATCTTCTCCAACCGGCAGTATTTGAATCACCACAAAAAGTACCAGCACATCCACCAGAAGTCTTTCTCCTGCCCAGAGCCAGCCTGTGGGAAGTCTTTCAACTTTAAGAAACACCTGAAGGAGCACATGAAGCTGCACAGTGACACCCGGGACTACATCTGTGAGTTCTGCGCCCGGTCTTTCCGCACTAGCAGCAACCTTGTCATCCACAGACGTATCCACACTGGAGAAAAACCCCTGCAGTGTGAGATATGCGGGTTTACCTGCCGCCAGAAGGCTTCCCTGAACTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ZNF692(55657)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2106288HPA059337HPA062792
description
targeting human ZNF692
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
product line
MISSION®
product line
-
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Gene Information
human ... ZNF692(55657)
Gene Information
human ... ZNF692(55657)
Gene Information
human ... ZNF692(55657)
Gene Information
human ... ZNF692(55657)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171163
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
AGTCAGGCCCAGTCTGCTCCAACCCCGGCCTGGGATGAGGACACTGCACAAATTGGCCCCAAGAGAATTAGGAAAGCTGCCAAAAGAGAGCTGATGCCTTGTGACTTCCCTGGCTGTGGAAGGATCTTCTCCAACCGGCAGTATTTGAATCACCACAAAAAGTACCAGCACATCCACCAGAAGTCTTTCTCCTGCCCAGAGCCAGCCTGTGGGAAGTCTTTCAACTTTAAGAAACACCTGAAGGAGCACATGAAGCTGCACAGTGACACCCGGGACTACATCTGTGAGTTCTGCGCCCGGTCTTTCCGCACTAGCAGCAACCTTGTCATCCACAGACGTATCCACACTGGAGAAAAACCCCTGCAGTGTGAGATATGCGGGTTTACCTGCCGCCAGAAGGCTTCCCTGAACTG
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
NCBI accession no.
NM_001136036
NCBI accession no.
NM_017865
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)