Przejdź do
EHU158181
MISSION® esiRNA
targeting human SUV39H1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGTGCTTACAGTGCTGGGTAGTGTTGGCCCTAAGAGCTGTAGGGTCTCTTCTTCAGGGCTGCATATCTGAGAAGTGGATGCCCACATGCCACTGGAAGGGAAGTGGGTGTCCATGGGCCACTGAGCAGTGAGAGGAAGGCAGTGCAGAGCTGGCCAGCCCTGGAGGTAGGCTGGGACCAAGCTCTGCCTTCACAGTGCAGTGAAGGTACCTAGGGCTCTTGGGAGCTCTGCGGTTGCTAGGGGCCCTGACCTGGGGTGTCATGACCGCTGACACCACTCAGAGCTGGAACCAAGATCTAGATAGTCCGTAGATAGCACTTAGGACAAGAATGTGCATTGATGGGGTGGTGATGAGGTGCCAGGCACTGGGTAGAGCACCTGGTCCACGTGGATTGTCTCAGGGAAGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SUV39H1(6839)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0154AV32470EMU052961
description
targeting human SUV39H1
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
description
IgG fraction of antiserum
description
targeting mouse Suv39h1
Gene Information
human ... SUV39H1(6839)
Gene Information
human ... SUV39H1(6839)
Gene Information
human ... SUV39H1(6839)
Gene Information
mouse ... SUV39H1(20937), Suv39h1(20937)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101945
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
CGTGCTTACAGTGCTGGGTAGTGTTGGCCCTAAGAGCTGTAGGGTCTCTTCTTCAGGGCTGCATATCTGAGAAGTGGATGCCCACATGCCACTGGAAGGGAAGTGGGTGTCCATGGGCCACTGAGCAGTGAGAGGAAGGCAGTGCAGAGCTGGCCAGCCCTGGAGGTAGGCTGGGACCAAGCTCTGCCTTCACAGTGCAGTGAAGGTACCTAGGGCTCTTGGGAGCTCTGCGGTTGCTAGGGGCCCTGACCTGGGGTGTCATGACCGCTGACACCACTCAGAGCTGGAACCAAGATCTAGATAGTCCGTAGATAGCACTTAGGACAAGAATGTGCATTGATGGGGTGGTGATGAGGTGCCAGGCACTGGGTAGAGCACCTGGTCCACGTGGATTGTCTCAGGGAAGC
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
CCTGCCCTTGGTGTTTCTAAGAAGAATCTGTATGACTTTGAAGTTGAATACCTGTGTGATTATAAGAAGATCCGTGAGCAGGAGTATTACCTGGTTAAGTGGCGTGGGTATCCCGACTCAGAAAACACCTGGGAGCCACGGCAGAATCTAAAATGTATACGAGTTCTTAAGCAGTTCCACAAGGACTTAGAAAGAGAGCTTGTCCGACGACACCGCCGGTCAAAGCCACCCAGGCATCTGGACCCAAACCTAGCCAATTACCTGGTGCAGAAGGCCAAGCAGAGGCGGGCACTTCAGCGTTGGGAACAAGAGCTCAATGCCAAGCGCAGCCACCTGGGGCGGATCACCGTGGAGAATGAGGTAGACCTGGATGGCCCTCCAAGGTCCTTTGTCTATATCAATGAGTATCGAGTTGGTGAGGGCATCACCCTCAACCAGGTAGCTGTTGGCTGTGAGTGC
product line
MISSION®
product line
-
product line
-
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_003173
NCBI accession no.
NM_003173
NCBI accession no.
NP_003164
NCBI accession no.
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)