Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCTCTCACAACTCCACCACCCCAGCTGCTGGAAATCAAGGGCGGATCTCAAAGGCTGCAGCTATCTTTTTACCAGGAATATCTTCCTATGGCTTCCTTTAGCCTGTCTTCTCCACCCCGTTTATTTTTATCTTAAACAGAGAGACAGGAGAATTACTCTTACACTCTGATAGAGTGTTTTCTACCATCTTCCCAGATGGTCCCTGCGCTCGAAGTCAAAGCACTCTGCCTAGTGGC
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... MCU(215999), Ccdc109a(215999)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description targeting mouse Mcu | description targeting mouse Ccdc109a | description targeting human MCU | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3576, purified immunoglobulin |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies |
| esiRNA cDNA target sequence TGCTCTCACAACTCCACCACCCCAGCTGCTGGAAATCAAGGGCGGATCTCAAAGGCTGCAGCTATCTTTTTACCAGGAATATCTTCCTATGGCTTCCTTTAGCCTGTCTTCTCCACCCCGTTTATTTTTATCTTAAACAGAGAGACAGGAGAATTACTCTTACACTCTGATAGAGTGTTTTCTACCATCTTCCCAGATGGTCCCTGCGCTCGAAGTCAAAGCACTCTGCCTAGTGGC | esiRNA cDNA target sequence CTACATGGCCACCCAGTTTGGCATTCTGGCCCGGCTCACCTGGTGGGAGTACTCGTGGGACATCATGGAGCCCGTCACCTACTTCATCACGTACGGAAGCGCCATGGCCATGTATGCGTATTTTGTAATGACGCGCCAGGAATATGTTTATCCAGAAGCCAGAGACAGACAATACTTATTATTTTTCCATAAAGGAGCCAAAAAGTCACGTTTCGACCTAGAGAAATACAATCAGCTCAAGGATGCAATTGCTCAGGCAGAAATGGATCTTAAGAGACTGAGAGACCCATTACAAGTACACCTGCCCCTCCGACAGATCGGAGAAAAGGAATGATCCGAGATGACCGTGAATCCCGGCAGAGAGTGCGCCTGTTTGTAACTCACGCCGTTTTAATTAAAGCATGGCAGGTGGAGGCTGGGGTAGAGGGTTTTTACCTTTAATTCTAAAAACAAAACACAAAAAGGATCTTAGGGAATAAAGGGATCTTAAATGCTGAGGATCCAGCATCATGGAA | esiRNA cDNA target sequence GATAATCCCCTCTCCCTCCAGAACACAAATCAGAGGGAAAGGGGGTGTTCAGCTGTACTACCAAATCAGGAAGATGTAAGGTTTACAAATTGGCTAAGAATCATGGCTCTGTAGCCATTTCAACCAGAATAATTTTATTGCTAATCTGCTTTGTGTGACAGCATTCCAGGCCAGCCAGATGGGACTGCCTTGTCTGGAGGCTTTGTTCATCTCGAAGGACACACACTTCCACACTGTTTGTGAGCCCTCCCACCTCCACAACTTCAGTTGTAAATCAAGTGTGTGGATCTCAAAGGGTGCAATTTATCTTTATATAGGAATACATTTCTAGGGCTTCCTTCAAGCCCACTCTCTTCACCCTATTTTTTCTTATCTTAAATTGAGAGAAAGAGAATTAATCTTATACTTTGTCAAAACATTTTCTACCATATTTCCAGATGACATCTGCGCTTGAAGAG | esiRNA cDNA target sequence - |
| Gene Information mouse ... MCU(215999), Ccdc109a(215999) | Gene Information mouse ... CCDC109A(215999), Ccdc109a(215999) | Gene Information human ... MCU(90550), CCDC109A(90550) | Gene Information human ... MCU(90550) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?