Przejdź do
EMNC010141
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ak034429
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTACAATGCACGTTGGGATGCATATAGAATGCATAACATCGTTTCACTTACGTGAAAGGCACTAATGACTGCTCCACAAAAATTGTCTGCAGAGAAAAACTTGAGGCTGAACTCATGGCTGAGTGCTTTGGTTATATGAACAAGAAATGTCTGAAGTAGGAAGAAATGATATGAGTAACACACACACACACACACACACACACACACACACACACCTACTTACTATAGATAGGGAAGTCATGACAGATCAATATAAGCAGTCTTCCAAAGTCCAGC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHNC009911EHNC016871EHNC005481
description
targeting mouse Ak034429
description
targeting human RP5-1069C8.3
description
targeting human AC023137.2
description
targeting human AC079766
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CTACAATGCACGTTGGGATGCATATAGAATGCATAACATCGTTTCACTTACGTGAAAGGCACTAATGACTGCTCCACAAAAATTGTCTGCAGAGAAAAACTTGAGGCTGAACTCATGGCTGAGTGCTTTGGTTATATGAACAAGAAATGTCTGAAGTAGGAAGAAATGATATGAGTAACACACACACACACACACACACACACACACACACACACCTACTTACTATAGATAGGGAAGTCATGACAGATCAATATAAGCAGTCTTCCAAAGTCCAGC
esiRNA cDNA target sequence
TTGGCCTACCTGTCAGTCCTGCCCTGCGTGTCACCTCAGCCTGGAAGTCCATAGGACTGTGATGAAGATGACTGCTTGCATTTTCTGAATCACTTTGTCGATGAGACATGCATCCTATTAGATCTAACAAAGCTTCACAGAAAGGTTGTTTTGAAGTTGACACTGAGGAAGATATAAGTGCTCTAGGATCAGTATGTGAGGCTGCCACAAACATGCTATAGTCTGCACATTCTTGCAGAGAGGTTGCAGAGTCTGCTTGGGAGAGAAGCCTCAAAAACATGGCTGGTGTCTTGGCAGAGTTTGCTCTGGCCCCCAGGAGGGTGTACAAACAGCCTTCATGAGAAGGTGACTTGCTGGCCACTCTTAACCACTAGAAGAAACTGATGCCATGGAACTTTGAAAAATCAGAAAGCAATTCCACAAAAGAAGAACCTCTGAAGATAGTAGAGCCCAATGAAGATAAATGACATCGCCCATAGGAGGGAACAGTGGTATCAACCTAAAGGGGCTCACTG
esiRNA cDNA target sequence
ATAATCCTGCCGGAACACACTCTTCTTGCTGCATTAGGATCCAACTGGAAAACATAAAGATGAATTGCTGTAGGCTGGAAAATCAATTAGGAAAAAGAGGGATGTGATTCAGACACAGGACTAGCTTTGTGATCCCTGTGCTCCGGAGAAACCTCCACCCTGGCCTCAAGGAGGCTGTGAAACCAAAAGGGACCTTGGGTGCCAGCTTGCTGGGTCCTTACTTACTTGGTCCATCTTCTGGCTGGAAGGAGCACCTGGGCTCTCAGAGTGCCCCCCGACTCTCAGCAGCTCCTTT
esiRNA cDNA target sequence
GTTTACGGCGGCAAGAGAGCTCAATTAATTTCTGAGGGAGGACGGCAGGATGCGACCCCTTGTGCGTGGCCTAGGAGGAACTGTCCCTGTGTGAATTTATGTTCTGGTAATTTAAAAAGATTTATATTAAGCTTTTCTTTCATTTTGAGAGTAGATTAAAATTCTAATGGAAACCATTTGTATGCATTTGTTGAATTGAAGAGTATTTATGGCTGTGTAAAAAAAATGCTGCAAAATTCTGCCGATAATAAAGTCAGTGAAGCAAGAATAAGTGTAAAAACAGGAAGGAAATACGCGA
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
AK034429
GenBank accession no.
AC011089
GenBank accession no.
AK295639
GenBank accession no.
AC079766
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)