Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 979,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCTGCCTGCATAGAGCATTGCTATAACATGCTTGCATTAGTCTTGGAAGAATGTGTCTTGAGATGCATAAGTAAATAGCTCTAACAATTCTATATAATCATGATTCCATAGTGAATCTTGATGCAAATAGGCGTTAATATGTTCTCAACAGATACCAGCTTCAGACAAGAGACACAACAGGAAACTAAAAGTGACCATTTATACAACAATGTTTGCTGACATACATGGCTATTTCAAAGACAAAAATACTAGGCAGAAATAGAAAAACACAAATAGAAACACAAATAGAAAAAACCAATTAACCAGTGGAGTTTGTCATTACCAATGTCATCATTGCTTCCTGATTTTGGGTGACTCTTTTAAACCCGGCTGTGTTCCCTTCATTCAGCA
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Hotair(100503872)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description targeting mouse Ak035706 | description Avanti Research™ - A Croda Brand 810132C | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| Gene Information mouse ... Hotair(100503872) | Gene Information - | Gene Information - |
| esiRNA cDNA target sequence TCTGCCTGCATAGAGCATTGCTATAACATGCTTGCATTAGTCTTGGAAGAATGTGTCTTGAGATGCATAAGTAAATAGCTCTAACAATTCTATATAATCATGATTCCATAGTGAATCTTGATGCAAATAGGCGTTAATATGTTCTCAACAGATACCAGCTTCAGACAAGAGACACAACAGGAAACTAAAAGTGACCATTTATACAACAATGTTTGCTGACATACATGGCTATTTCAAAGACAAAAATACTAGGCAGAAATAGAAAAACACAAATAGAAACACAAATAGAAAAAACCAATTAACCAGTGGAGTTTGTCATTACCAATGTCATCATTGCTTCCTGATTTTGGGTGACTCTTTTAAACCCGGCTGTGTTCCCTTCATTCAGCA | esiRNA cDNA target sequence - | esiRNA cDNA target sequence - |
| product line MISSION® | product line - | product line - |
| form lyophilized powder | form liquid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?