Przejdź do
EMNC011241
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tulp4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGCTTTGCTCCAGTCTCTGTGGCACTGAGGGTGGTTCCAGCCCATGGAGGAGTCATTCTAGGAAGCCCTGTGTTCCTAGGGACACAGGGCCAGGCTTTGAGACAGGAAGCTTCTGGCTGTGAGCAGTGGGGGAAAGAGTGATTTTCTTGTTAAAGCTTTGACCATTGTCTGCATGAGCTCTGGTGTGACTTTGCACGTTAGTGTGCCTTTCCCCTTATGCAACCTTTTCCAGCTTACAGCAGAAACTTGCCGAGT
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... TULP4(68842)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU008181EHNC022461EMNC011621
description
targeting mouse Tulp4
description
targeting mouse Tulp4
description
targeting human RP5-998H6.2
description
targeting mouse Ak047472
esiRNA cDNA target sequence
GGCTTTGCTCCAGTCTCTGTGGCACTGAGGGTGGTTCCAGCCCATGGAGGAGTCATTCTAGGAAGCCCTGTGTTCCTAGGGACACAGGGCCAGGCTTTGAGACAGGAAGCTTCTGGCTGTGAGCAGTGGGGGAAAGAGTGATTTTCTTGTTAAAGCTTTGACCATTGTCTGCATGAGCTCTGGTGTGACTTTGCACGTTAGTGTGCCTTTCCCCTTATGCAACCTTTTCCAGCTTACAGCAGAAACTTGCCGAGT
esiRNA cDNA target sequence
TTCACCTCGAGTCACTGTCGCAGAGATAGGAGTACACCACAGAGAATAAACTTCAACCTGCGAGGCCACAACAGTGAGGTTGTGCTGGTGAGATGGAATGAGCCATACCAGAAACTGGCCACATGTGATGCAGACGGAGGAATCTTTGTGTGGATTCAATATGAAGGCAGGTGGTCTGTGGAACTGGTCAATGACCGTGGGGCTCAGGTGAGTGATTTCACGTGGAGCCATGATGGGACTCAAGCTCTCATTTCATATCGAGATGGGTTTGTCCTGGTTGGTTCTGTCAGTGGACAAAGACACTGGTCATCTGAAATCAACCTGGAGAGCCAGATCACCTGTGGTATATGGACTCCCGATGACCAGCAGGTGTTGTTTGGCACAGCAGATGGGCAGGTGATCGTCATGGACTG
esiRNA cDNA target sequence
GGAGGCAAGCTCTCATGTGTGCACTCATGTTTGTATTCAGAGCATGCACATGCCTGCCATAGATAAGTTCTCTTACATGCATGTACATGTGTGTCCACTGGTACTCTTCAATAAGCAAACATATTTTCCCATTCAGGCATATATTCATACCCATTCACTAACATATGTGTGTCCCCAGAAACTCCCACTCAAATACATAGCACATATGTGTGCATACCCTCAAATGTACTTCTGTGCATGAACATACAACCCCATGCTCTCATTCTCAGTCATATGCCCATTTGTATGCACGCACAGGAAAGCAAATGTAACCTCAGGAACAGTCCATTACAAACTCCAAATTCAAACGCATGCTCCCATAGATGCATTTGTACATGTGAGGACATAGGTCTGTGTGTATGAACATAATATACACGATCAAGTACAAGCACCTAAACAAACAGCCATCCTCCAACAAATGCTCAGATCTGCACCAAGCACTCACACACATGCAATGGTATATGTGCATCTGCCTGTCTCCATGTAGGTTCCTCAACTTCCAGACAACGTGTCCTCAG
esiRNA cDNA target sequence
AGGAGGAGGAGACTGGCTTCTCGGTGTACTAGGTGAGGGGTTAGCCACAACTTACCAGACAGCTTGGAAATCGCACCTGGGAACCTAGAGCTTTCTCTTTCTGCCTGACCGTGACAAAGCTTTCACAAGACATCAAAGGTGAGCTGATCTCAAGGATTCTTTACACAGCTCCTTCTGGGTGACCCTCCTATTGACTGTCCTTCCACAGAGACCCAACATTTATACCACAGAGGAATTCTTCCTGACGCACGAAGCTTCCTCGGCACTTCCTGGATCACTGAGCTCTCTGACTTTGCCTGAAGTGCAATCA
Gene Information
mouse ... TULP4(68842)
Gene Information
mouse ... TULP4(68842), Tulp4(68842)
Gene Information
-
Gene Information
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
AK163710, AK043826
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
AL031687
GenBank accession no.
AK047472
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)