Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 979,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTGCCTCAAATATGCCAGTGTTTCTATAAATGGGCATATGTGATGCCTCTCTTTACAAATCTGAGCAAACTAAACATCAGAATGAAGTTAGTTGTCAGTCTCTCCTCCAAGAAGAAGGAGCCTAACCAATTGAAGACGACCTCAACAGGTGGGCACGATAGCTCTTCAAAGACTCTGGGCCCTGCCCATAATTTGTTTATTATTTCTGTATTTCATAAGGTTACATTATAACCTCTCCAGGATCATTTGGTAGTGACATGAATCTCATGAGCAGATTAAGATGGTGAACCAAAGGCAG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?