Przejdź do
EMNC012371
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ak052180
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTGTACGGCAAACGAAAGGTCTGCAGAAGTCTGGAGTTCACTCCGGATGGATGAACAAGCCTATTGTCCTATTGTCCAGTTGAACCTCCTACAGGACTGGCAGGTTTTCTCCACCCCAACCAGATAAACCCCAATTCTCCTCAAGCCCCCAAATTCAAATCTTGAGAGCTGGAAATCTTCCTTTCCCAGACAACTCCTCCAAAACAATTAACACTTGGCTCAGACTGTCTGGTACCCTAATGTCTGTCTAGAGTCAGCAGCGATAAACTGTTTCTCACACTCTCCCCAGAAGGAGTGTGAAGAAAGGCCAAACCCTACCCCTGGAACAC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHNC002781EMNC011581EHNC010011
description
targeting mouse Ak052180
description
targeting human AC009330
description
targeting mouse Ak047080
description
targeting human AC016735.2
esiRNA cDNA target sequence
GTGTACGGCAAACGAAAGGTCTGCAGAAGTCTGGAGTTCACTCCGGATGGATGAACAAGCCTATTGTCCTATTGTCCAGTTGAACCTCCTACAGGACTGGCAGGTTTTCTCCACCCCAACCAGATAAACCCCAATTCTCCTCAAGCCCCCAAATTCAAATCTTGAGAGCTGGAAATCTTCCTTTCCCAGACAACTCCTCCAAAACAATTAACACTTGGCTCAGACTGTCTGGTACCCTAATGTCTGTCTAGAGTCAGCAGCGATAAACTGTTTCTCACACTCTCCCCAGAAGGAGTGTGAAGAAAGGCCAAACCCTACCCCTGGAACAC
esiRNA cDNA target sequence
ACGGTGTGCCTGTATTGACATCTTTGTTCTGGTTTTGACTTGGCTTGACTTGGTAAGACTAGTCTTTGGAACTTGCCCCACTCCACGTGAGTGGAAGCGTGGCCTGATCACCCACGGTGTGCCTGTATTGGCACTTTTGTTCTGGTTTTGACTTGGCTTGACTTGGTAAGACTAGTCTTTGGAACTTGCCCCACTCCATCTGAGTGGAAACGTGGCCTGATCACCCACAGCATGCCTGCATGGGCACTCTTGTTCTGGTTTTGACTTGACTTGAATTGCTGGATACTTTGGTTTTGGTTTTGACTTGGCTTGAATTTTTTGGTACTCGGATTTTGAATTTCGTGATTTTGGTTTGGTATAAACGGTAAAAGTGTGTGTGCCCTCTTTACCTGTTCTTTGTCTTGTGGTATGTGTGGTGTGAGCGTGGTATT
esiRNA cDNA target sequence
TTGCCTACCAAGCCATCTTCCCAGACTTCTGGCTATTCATTTGTATGTGAGGAAGCAGGGCAAACACCAGGCATGTTATTCACCTTAGTCATTTGCTTCAGCTCCACAGTCCATGCCCCATCTGTAAGCAGTAGACAGGACAGGGAAGACAGTAGCAATAGTCCATGCAGGACCTTGCACTAGGAGAGACCCAGGAAGTATCAGTGGAGTGTCTTCACCAAATACCTATGGTCCTCTGGATGTCAGCTCTTAAGTAACCCTGGCAAGGTAACTCACCCTGTTCTTGACTCCAGCCGGAAATAAAGCAAACATCAAACAAAAGCTCAAGCCAGTTCC
esiRNA cDNA target sequence
TTTGTGAGGATGGCTTTGTGTGGCTGCACATTGCCCTTGGCCAAGCCCCGCTGCCAGGAGAGGCAGCTCGGCTGCCAAACCTCCTGAACCCAAGTTACCTGAGCAAGCAGCCCTATCCCCTCGCCTGCTTCTCACTGCCTCGCCTGCCTTGGGCCTGCCCGACCCAGGGGGTCACATGCCTTGTTCCCCATCAGTGGAGACCAGGGACAAGAAGACAGTTCTGTGGGAAGAGCCAGGAGGACCATTTGGGAAAATACAGGTTCCAGGTGTGTCTCCAGACCTTGAGAGTTGGTGTCTCCTGGGAAGAGGCCCTGATGAGATCTGGGGAGATTCGGATCTGATGAGATTCAGGAAGCCCTGGCCTCTCCGTACTTGAGGAGACGGGACACACAGGACAAGCTGCAG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
AK052180
GenBank accession no.
AC009330
GenBank accession no.
AK047080
GenBank accession no.
AC016735
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)