Przejdź do
EMNC012861
MISSION® esiRNA
targeting mouse Prkaa2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTGCTTCTGCCCTTTCAGTTCTACTTGACCAAACCTCACAGCATCACCAGTGACGTTCTTCACTGAATACATTTTCTCTTTCACTTATTTCACTTTTTAAAGCCACCTGGGAAAATATTTGGCTGCCTTCTTATGCTTTTAAAATGAATGCAATTATTAGCAGTGTTTATATTTGAAAGTTTATAAAGGAAAGAAATTCAGAGCTAAGGACTGACTCTTAATTGGATCTAATTCCCTGTGTGTTACGATAGCAGCACAAGTTATGTAACCTTGTGTAGTTTTCTCTTGTACAAAATGTGGATGATAACCTACCTCACAGATGTGTGTGAGAAGCCGTTTCAAAGC
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... PRKAA2(108079)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU052501EHU042081WH0005563M2
description
targeting mouse Prkaa2
description
targeting mouse Prkaa2
description
targeting human PRKAA2
description
clone 1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Gene Information
mouse ... PRKAA2(108079)
Gene Information
mouse ... PRKAA2(108079), Prkaa2(108079)
Gene Information
human ... PRKAA2(5563)
Gene Information
human ... PRKAA2(5563)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
-
esiRNA cDNA target sequence
TTGCTTCTGCCCTTTCAGTTCTACTTGACCAAACCTCACAGCATCACCAGTGACGTTCTTCACTGAATACATTTTCTCTTTCACTTATTTCACTTTTTAAAGCCACCTGGGAAAATATTTGGCTGCCTTCTTATGCTTTTAAAATGAATGCAATTATTAGCAGTGTTTATATTTGAAAGTTTATAAAGGAAAGAAATTCAGAGCTAAGGACTGACTCTTAATTGGATCTAATTCCCTGTGTGTTACGATAGCAGCACAAGTTATGTAACCTTGTGTAGTTTTCTCTTGTACAAAATGTGGATGATAACCTACCTCACAGATGTGTGTGAGAAGCCGTTTCAAAGC
esiRNA cDNA target sequence
GCTGTGGATCGCCAAATTATGCAGCACCTGAGGTCATCTCAGGAAGGCTGTATGCAGGTCCCGAGGTCGATATCTGGAGCTGTGGTGTCATCCTGTATGCCCTTCTCTGTGGCACCCTCCCTTTCGATGATGAGCACGTGCCTACGCTCTTCAAGAAGATCCGAGGGGGTGTGTTTTACATCCCAGACTATCTCAACCGTTCTGTCGCCACTCTGCTGATGCACATGCTCCAGGTGGACCCCCTGAAGCGAGCGACTATCAAAGACATACGAGAACATGAATGGTTTAAACAGGATTTGCCCAGCTACCTATTTCCTGAAGACCCCTCCTACGATGCGAATGTCATTGTCGATGAGGCTGTGAAGGAAGTCTGTGAGAAATTCGAGTGTACAGAGTCAGAAGTGATGAATAGTCTGTATAGTGGTGACCCTCAAGACCAGCTTGCAGTGGCTTAT
esiRNA cDNA target sequence
GCAGATTCTGTCTGCTGTGGATTACTGTCATAGGCATATGGTTGTTCATCGAGACCTGAAACCAGAGAATGTCCTGTTGGATGCACACATGAATGCCAAGATAGCCGATTTCGGATTATCTAATATGATGTCAGATGGTGAATTTCTGAGAACTAGTTGCGGATCTCCAAATTATGCAGCACCTGAAGTCATCTCAGGCAGATTGTATGCAGGTCCTGAAGTTGATATCTGGAGCTGTGGTGTTATCTTGTATGCTCTTCTTTGTGGCACCCTCCCATTTGATGATGAGCATGTACCTACGTTATTTAAGAAGATCCGAGGGGGTGTCTTTTATATCCCAGAATATCTCAATCGTTCTGTCGCCACTCTCCTGATGCATATGCTGCAGGTTGACCCACTGAAACGA
esiRNA cDNA target sequence
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_178143.2
NCBI accession no.
NM_178143
NCBI accession no.
NM_006252
NCBI accession no.
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)