Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
4 x 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
498,00 zł
Nazwa produktu
Recombinant Trypsin, Proteomics Grade, lyophilized powder, recombinant, expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
lyophilized powder
specific activity
≥10,000 units/mg protein
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for , suitable for mass spectrometry
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Proteomics Grade, lyophilized powder, recombinant, expressed in Pichia pastoris | description Proteomics Grade, lyophilized powder, recombinant, expressed in Pichia pastoris | description recombinant, expressed in Pichia pastoris, Proteomics Grade, liquid | description Dimethlyated, Proteomics Grade, recombinant, expressed in Pichia pastoris, ready-to-use solution |
| grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable |
| specific activity ≥10,000 units/mg protein | specific activity ≥10,000 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥10,000 units/mg protein (Enzymatic activity) |
| recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form ready-to-use solution | form ready-to-use solution |
| suitability suitable for mass spectrometry | suitability suitable for mass spectrometry | suitability suitable for mass spectrometry | suitability suitable for mass spectrometry |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Recombinant Trypsin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?