Przejdź do
EMU007751
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ednra
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTTCCTTCATCTTGGCCATCCCGGAAGCAATCGGCTTCGTCATGGTACCCTTCGAATACAAGGGCGAGCTGCATAGGACCTGCATGCTCAACGCCACGTCCAAGTTCATGGAGTTTTACCAAGATGTGAAGGACTGGTGGCTCTTTGGGTTCTACTTCTGCATGCCCTTGGTGTGCACAGCAATCTTCTACACCCTCATGACCTGTGAGATGCTCAACAGGAGGAACGGCAGCTTGCGGATCGCCCTTAGTGAGCACCTCAAACAGCGTCGAGAAGTGGCAAAGACTGTCTTCTGCTTGGTTGTCATCTTCGCCCTGTGCTGGTTCCCTCTTCACTTAAGCCGCATTTTGAAGAAAACTGTATATGATGAGATGGATAAGAACCGGTGTGAACTGCTCAGCTTCTTGCTGCTA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU098531SAB1402177E9780
description
targeting mouse Ednra
description
targeting human EDNRA
description
clone 2A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
-
product line
-
Gene Information
mouse ... EDNRA(13617), Ednra(13617)
Gene Information
human ... EDNRA(1909)
Gene Information
human ... EDNRA(1909)
Gene Information
human ... EDNRA(1909)
mouse ... Ednra(13617)
rat ... Ednra(24326)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031616
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
TTTCCTTCATCTTGGCCATCCCGGAAGCAATCGGCTTCGTCATGGTACCCTTCGAATACAAGGGCGAGCTGCATAGGACCTGCATGCTCAACGCCACGTCCAAGTTCATGGAGTTTTACCAAGATGTGAAGGACTGGTGGCTCTTTGGGTTCTACTTCTGCATGCCCTTGGTGTGCACAGCAATCTTCTACACCCTCATGACCTGTGAGATGCTCAACAGGAGGAACGGCAGCTTGCGGATCGCCCTTAGTGAGCACCTCAAACAGCGTCGAGAAGTGGCAAAGACTGTCTTCTGCTTGGTTGTCATCTTCGCCCTGTGCTGGTTCCCTCTTCACTTAAGCCGCATTTTGAAGAAAACTGTATATGATGAGATGGATAAGAACCGGTGTGAACTGCTCAGCTTCTTGCTGCTA
esiRNA cDNA target sequence
AAGGAATGGCAGCTTGAGAATTGCCCTCAGTGAACATCTTAAGCAGCGTCGAGAAGTGGCAAAAACAGTTTTCTGCTTGGTTGTAATTTTTGCTCTTTGCTGGTTCCCTCTTCATTTAAGCCGTATATTGAAGAAAACTGTGTATAACGAGATGGACAAGAACCGATGTGAATTACTTAGTTTCTTACTGCTCATGGATTACATCGGTATTAACTTGGCAACCATGAATTCATGTATAAACCCCATAGCTCTGTATTTTGTGAGCAAGAAATTTAAAAATTGTTTCCAGTCATGCCTCTGCTGCTGCTGTTACCAGTCCA
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
NCBI accession no.
NM_010332
NCBI accession no.
NM_001957
NCBI accession no.
BC022511
NCBI accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)