Przejdź do
EMU024331
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cdpf1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCCTGTGTCCAGGAGAACATGAGTGCTTTCCCTCAGGAAATCCAGCAGGATGTAGAGAAGAGAAAGAGCGCCAGCAAGAAGCACTCCAGCCGTCCCTGACTGGCAGGGGCACAGCCCTCCTGCGAAGCATTGGGCTGGGCTCAGCCAGGATTCAGGCTGGGAGCTGTGGACCCGGTCTTCTTTGAACTGGGTGGATACCTCCAGCCTCGGAAGCTGAGGAACTGGCCAGGGCTGAGGACAGACATCAGGGGTGTATCCAGCTGGAGCTCTAGGTCTGGCCTCTGGAGGCCAGGAGAGATGGAGAGGGACCTCCTTTGATTGACAGCTGGTAGACACTCCCTGTAGATGCACACGTGGGAAGACACCTAGCTTCTCTCCAGACTTCCAAACAACACAATGTCATCTGTCTAGGGAATTCAGCCTCCGAGGGCCAGAGGGTAAGCAAGGGTGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU142301HPA018823
description
targeting mouse Cdpf1
description
targeting human CDPF1
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
mouse ... CDPF1(72355), 2210021J22Rik(72355)
Gene Information
human ... CDPF1(150383), C22orf40(150383)
Gene Information
human ... C22orf40(150383)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
esiRNA cDNA target sequence
CCCTGTGTCCAGGAGAACATGAGTGCTTTCCCTCAGGAAATCCAGCAGGATGTAGAGAAGAGAAAGAGCGCCAGCAAGAAGCACTCCAGCCGTCCCTGACTGGCAGGGGCACAGCCCTCCTGCGAAGCATTGGGCTGGGCTCAGCCAGGATTCAGGCTGGGAGCTGTGGACCCGGTCTTCTTTGAACTGGGTGGATACCTCCAGCCTCGGAAGCTGAGGAACTGGCCAGGGCTGAGGACAGACATCAGGGGTGTATCCAGCTGGAGCTCTAGGTCTGGCCTCTGGAGGCCAGGAGAGATGGAGAGGGACCTCCTTTGATTGACAGCTGGTAGACACTCCCTGTAGATGCACACGTGGGAAGACACCTAGCTTCTCTCCAGACTTCCAAACAACACAATGTCATCTGTCTAGGGAATTCAGCCTCCGAGGGCCAGAGGGTAAGCAAGGGTGA
esiRNA cDNA target sequence
CCCAAAGAACCAGCTCATGTTTGGAAAAGGAATCTTCCACTGAAACATTTGGATACCCGACGTTCTCCCTGGACACTTGGCCCGGCAATAGTTGGGGTCTCCTGGGAAGCTGAGTGCTGGCTTCTAGCCTCTCCAGTTCCCTCAGACTCTGTCTTCAGCTCGGGCCCCTCCGTTCTGTCTCCCTCGACTCCAAGTCAGGAATACCGTGGGCTTCCTGCCCTCACCCCACACCTCAAGACCATCCCACTGCTTGCCTGCTTGCCCCCTGCCATCTCGCACTCAGCCCTGGGTGCCTGTGAAGCCTGGCCCCACTGCCTGCCGGGGGTTCCTGCAGCACCCCCCTACTCCAGGCTCCCCATCTCCCTGAAGCTTCCAGGGTAGCAGCTGGTGGGACACTGATCTGTGAGCTCTGGAATGTCTGCTTAGAATTCTGAGAGGCAGGAACTGCTC
esiRNA cDNA target sequence
-
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000064284
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
NCBI accession no.
NM_197998
NCBI accession no.
NM_207327
NCBI accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)