Przejdź do
EMU034261
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rbks
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGCTACAGGAACAGCCTCCATAATTGTCAATAATGAAGGCCAGAATATCATCGTCATAGTGGCTGGAGCAAATCTGTTTTTGAATTCTGAAGACTTGAAGAAGGCAGCCAGTGTCATTAGCCGAGCCAAAGTGATGATATGCCAGCTAGAAATAAGCCCGGCAGCTTCTCTGGAAGCTCTGACAATGGCCCGCAGGAGTGGAGTGAAAACCTTGTTCAACCCAGCTCCAGCCATGGCTGACCTGGACCCCCAGTTCTATACCCTCTCCAGTATTTTCTGCTGCAACGAGAGCGAGGCTGAGATTTTAACAGGCCACGCAGTGAGTGACCCCACCACGGCTGGGAAGGCTGCAATGATTCTCCTAGAACGGGGCTGCCAGGTTGTGGTCATCACCTTAGGGGCTTCAGGATGCGTGATACTGTCACAGGCTGAGCCTGTTCCAAAGCACATTCCCACTGAAGCTGTCAAGGCTGTAGACACCACG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU051891HPA019725HPA028285
description
targeting mouse Rbks
description
targeting human RBKS
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000029136
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
AGCTACAGGAACAGCCTCCATAATTGTCAATAATGAAGGCCAGAATATCATCGTCATAGTGGCTGGAGCAAATCTGTTTTTGAATTCTGAAGACTTGAAGAAGGCAGCCAGTGTCATTAGCCGAGCCAAAGTGATGATATGCCAGCTAGAAATAAGCCCGGCAGCTTCTCTGGAAGCTCTGACAATGGCCCGCAGGAGTGGAGTGAAAACCTTGTTCAACCCAGCTCCAGCCATGGCTGACCTGGACCCCCAGTTCTATACCCTCTCCAGTATTTTCTGCTGCAACGAGAGCGAGGCTGAGATTTTAACAGGCCACGCAGTGAGTGACCCCACCACGGCTGGGAAGGCTGCAATGATTCTCCTAGAACGGGGCTGCCAGGTTGTGGTCATCACCTTAGGGGCTTCAGGATGCGTGATACTGTCACAGGCTGAGCCTGTTCCAAAGCACATTCCCACTGAAGCTGTCAAGGCTGTAGACACCACG
esiRNA cDNA target sequence
TTGTCATAGTGGCTGGAGCAAATTTACTTTTGAATACGGAGGATCTGAGGGCAGCAGCCAATGTCATTAGCAGAGCCAAAGTCATGGTCTGCCAGCTCGAAATAACTCCAGCAACTTCTTTGGAAGCCCTAACAATGGCCCGCAGGAGTGGAGTGAAAACCTTGTTCAATCCAGCCCCTGCCATTGCTGACCTGGATCCCCAGTTCTACACCCTCTCAGATGTGTTCTGCTGCAATGAAAGTGAGGCTGAGATTTTAACTGGCCTCACGGTGGGCAGCGCTGCAGATGCTGGGGAGGCTGCATTAGTGCTCTTGAAAAGGGGCTGCCAGGTGGTAATCATTACCTTAGGGGCTGAAGGATGTGTGGTGCTGTCACAGACAGAACCTGAGCCAAAGCACATT
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
Gene Information
mouse ... RBKS(71336), Rbks(71336)
Gene Information
human ... RBKS(64080)
Gene Information
human ... RBKS(64080)
Gene Information
human ... RBKS(64080)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)