Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCATCGTCTTCTCGCTCTTCGGTAATGTCCTGGTCTGTCATGTCATCTTCAAGAACCAGCGCATGCACTCGGCCACCAGCCTCTTCATTGTCAACCTGGCAGTGGCGGACATCATGATCACATTGCTCAACACGCCCTTCACTTTGGTCCGCTTTGTGAACAGCACATGGGTGTTTGGGAAGGGCATGTGTCATGTCAGTCGCTTTGCTCAGTACTGTTCTCTACATGTCTCAGCACTGACTCTGACAGCTATCGCAGTGGACCGCCACCAGGTCATCATGCATCCACTGAAGCCTCGGATCTCCATCACCAAGGGTGTCATATATATTGCTGTCATCTGGGTCATGGCTACCTTCTTCTCTCTGCCACATGCCATCTGCCAGAAACTGTTTACCTTCAAGTACAGTGAGGACATTGTGCGCTCCCTCTGCCTGCCGGACTTCCCGGAGCCAGCTGACCTCTTCTGGAAGTATCTGGACCTGGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... GPR83(14608), Gpr83(14608)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description targeting mouse Gpr83 | description targeting human GPR83 |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. - |
| product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information mouse ... GPR83(14608), Gpr83(14608) | Gene Information human ... GPR83(10888) |
| esiRNA cDNA target sequence CCATCGTCTTCTCGCTCTTCGGTAATGTCCTGGTCTGTCATGTCATCTTCAAGAACCAGCGCATGCACTCGGCCACCAGCCTCTTCATTGTCAACCTGGCAGTGGCGGACATCATGATCACATTGCTCAACACGCCCTTCACTTTGGTCCGCTTTGTGAACAGCACATGGGTGTTTGGGAAGGGCATGTGTCATGTCAGTCGCTTTGCTCAGTACTGTTCTCTACATGTCTCAGCACTGACTCTGACAGCTATCGCAGTGGACCGCCACCAGGTCATCATGCATCCACTGAAGCCTCGGATCTCCATCACCAAGGGTGTCATATATATTGCTGTCATCTGGGTCATGGCTACCTTCTTCTCTCTGCCACATGCCATCTGCCAGAAACTGTTTACCTTCAAGTACAGTGAGGACATTGTGCGCTCCCTCTGCCTGCCGGACTTCCCGGAGCCAGCTGACCTCTTCTGGAAGTATCTGGACCTGGC | esiRNA cDNA target sequence GGCTGAACGAGAACTTCAGGATTGAGCTAAAGGCATTACTGAGCATGTGTCAAAGACCTCCCAAGCCTCAGGAGGACAGGCCACCCTCCCCAGTTCCTTCCTTCAGGGTGGCCTGGACAGAGAAGAATGATGGCCAGAGGGCTCCCCTTGCCAATAACCTCCTGCCCACCTCCCAACTCCAGTCTGGGAAGACAGACCTGTCATCTGTGGAACCCATTGTGACGATGAGTTAGAAGAGGTTGGGAAGAGGGAGTGGGAGGGGTCTGTCTCCACCTGAGGCAGGGAAAGAGAGCCTATTCTCACACATGATCTTCAGAGTGCTGGAAACACACTCCTGCAGAAGCTGTAGGACTCTTGAATTCCTAGGAAACTGTCCAGCCTCCTAGCCCCATGTGATGTGAAA |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?