Przejdź do
EMU080481
MISSION® esiRNA
targeting mouse Aven
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATTGTCTCCAACTGGGATCGCTATCAAGATACTGAAAAGGAGGTCAATGGTGAAAGTGGAGAATCTCAGCGGGGCACAGACTTCAGTGTCCTCCTGAGCTCTGCAGGGGACTCCTTTTCACAGTTCCGATTTGCTGAGGAGAAAGAATGGGATGGTGAAACTTCATGTCCAAAACAGAATTCAGCACTCTACGTGGACAGTGAGTCACTGGTTCGAGCCCTTGAGCAGCTGCCTCTTGCAGTCAGGCTTAATGTTGCTTCAGAATTGATCCAGACCACAATTCCTTTAGAACTTCCACAGGTGAAACCAAGGAGAAACGATGATGGCAAGGAGCTGGGCATGCATTTAAGGGGACCCATCTCTGAGCTCAGATCTGCTGCTGGTGCTTGCCCCAGGTCTCTGGGCAGAGGCAGTCTAAGGCAAAGCCCTTTAGAAGGTTTGCAGAAAGCACCTACCCCAACACAG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU084981EMU019691EMU194971
description
targeting mouse Aven
description
targeting mouse Iqcf1
description
targeting mouse Asz1
description
targeting mouse Mlkl
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ATTGTCTCCAACTGGGATCGCTATCAAGATACTGAAAAGGAGGTCAATGGTGAAAGTGGAGAATCTCAGCGGGGCACAGACTTCAGTGTCCTCCTGAGCTCTGCAGGGGACTCCTTTTCACAGTTCCGATTTGCTGAGGAGAAAGAATGGGATGGTGAAACTTCATGTCCAAAACAGAATTCAGCACTCTACGTGGACAGTGAGTCACTGGTTCGAGCCCTTGAGCAGCTGCCTCTTGCAGTCAGGCTTAATGTTGCTTCAGAATTGATCCAGACCACAATTCCTTTAGAACTTCCACAGGTGAAACCAAGGAGAAACGATGATGGCAAGGAGCTGGGCATGCATTTAAGGGGACCCATCTCTGAGCTCAGATCTGCTGCTGGTGCTTGCCCCAGGTCTCTGGGCAGAGGCAGTCTAAGGCAAAGCCCTTTAGAAGGTTTGCAGAAAGCACCTACCCCAACACAG
esiRNA cDNA target sequence
CAGACCTGAGGGGATTTGAACCATCTACACCCAATCCATGCGTGAATAATGTCCAAGAAAAAACAGGAGCTTTCTGAAAAGGACCAAGTTGTAAAGATCCAAGCTTGGTGGCGCGGTACACTGGTACGTCGGTCGCTGTTGCACGCAGCCCTCAGCGCCTGGATCATTCAATGCTGGTGGCGGTTAATACTGCCAAAGATTATGGAGAAGAGGCGGCAGTCCATGCTGGATACCTTCCAACAGGAGCAGTGGGCAGTCGTCAGGTTGCAGTCCTGGATCCGCATGTGGCGTATCCGCAGGCGTTACTGCCGGTTGCTTAAGGCTGTCCGGACCATCCAGTCTCACTGGAGAGGTCATACTTGCTCTTCACGGGGTGTTATCAAGGGCCAATACCGAATTTCGACCAGCCAGATGCATCTTGAGCTGGAGGTCTTGCTGGGTTCGGGGCCTTGTATTGTGACCGAATGTATTCCCCTCCCAATAAAACAGTGAGGCGGTGG
esiRNA cDNA target sequence
TGTGGCCATTTAATCACAGCTGTGCAGAATATCATTACCGAGTTGCCTGTAAATTCTCACAAGATAGTACTGGAGTGGGCTTCTCCCAGAAATTTTACTTCAGTTTGTGAAGAACTGGTTAGTAATGTTGAAGATTTGAATGAAGAGGTCTGCAGACTGAAGGAGTTGATTCAGAAGATGCAGAATGAGCGGGAAAATGACCCAACTCATATCCCACTAGTAGAAGAGGTCTCTACATGGAAGACTCGAATTCTGAAGAGGTCAGCAGTTACAGTGTGTGGATTCGGGCTGCTGCTTTTCATCGGCAAGCTAACTTTGCAGAGAAAATAATAGTACTATTTATTTAAGTTCTGTATGTCCATCTTCTTCTGAGTGTCCTAGCATGGCTTCTAATCATTTGTGGTACAGCATAGCTTTATTTCCTTGCCTGTACTCCAAA
esiRNA cDNA target sequence
GGGACAGATCATCAAGTTAGGCCAGCTCATCTATGAACAGTGTGAAAAGATGAAATACTGCCGGAAACAATGCCAGCGTCTAGGAAACCGTGTGCACGGCCTGCTACAGCCTCTCCAGAGACTCCAGGCCCAAGGAAAGAAGAACCTGCCCGATGACATTACTGCTGCCCTGGGCCGTTTTGATGAAGTCCTGAAGGAGGCTAACCAGCAGATAGAAAAGTTCAGCAAGAAGTCCCATATTTGGAAGTTTGTGAGTGTGGGCAATGATAAGATCCTCTTCCATGAAGTGAATGAGAAGCTGAGAGACGTCTGGGAGGAGCTGTTGCTGCTGCTTCAGGTTTATCATTGGAATACCGTTTCAGATGTCAGCCAGCCAGCATCCTGGCAGCAGGAAGATCGACAGGATGCAGAGGAAGACGGAAATGAAAATATGAAAGTTATCCTGATGCAGTTGCAAATTAGCGTGGAAGAAATCAACAAAACCC
Gene Information
mouse ... AVEN(74268), Aven(74268)
Gene Information
mouse ... IQCF1(74267), Iqcf1(74267)
Gene Information
mouse ... ASZ1(74068), Asz1(74068)
Gene Information
mouse ... MLKL(74568), Mlkl(74568)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000003604
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000066383
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000010796
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000012519
NCBI accession no.
NM_028844
NCBI accession no.
NM_028843
NCBI accession no.
NM_023729
NCBI accession no.
NM_029005
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)