Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 979,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
Quality Segment
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGGGCCAGCGGTACAGAAGAAGTAGTGATCCCCTGTGCTTCTGACAGTGACTCAGGGAGTGTAGACCTGCAGCTGAGCAACTTAGACGACGTTCAAAAGGGTGGAGCTAGTGTTGAATTCACAGATTCGGACATCGCTGACATCCCTACACTGCCTCAGGAGTCCCTGCCAGATAACCTCAGGTTACTTACTCTCCAGGAGCCCCTCAGTGAGACCAGCATTGAGAGACTGGTCCAGTCCATCCAGGAAGTTTTACATGGTGAGCTAAAGGGGGAAACTCAAAAGTTGAAGTTCCTAAGATCTTTGTCTTCTTTGAGCCAAACTATACCTTATGACGAAAACACGGAATCATTTATTCACCGCCACACAGCAGAAATAGTGCATG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... MROH8(629499), 4922505G16Rik(629499)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description targeting mouse Mroh8 | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. - |
| Gene Information mouse ... MROH8(629499), 4922505G16Rik(629499) | Gene Information human ... MROH8(140699) |
| product line MISSION® | product line Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies |
| esiRNA cDNA target sequence AGGGCCAGCGGTACAGAAGAAGTAGTGATCCCCTGTGCTTCTGACAGTGACTCAGGGAGTGTAGACCTGCAGCTGAGCAACTTAGACGACGTTCAAAAGGGTGGAGCTAGTGTTGAATTCACAGATTCGGACATCGCTGACATCCCTACACTGCCTCAGGAGTCCCTGCCAGATAACCTCAGGTTACTTACTCTCCAGGAGCCCCTCAGTGAGACCAGCATTGAGAGACTGGTCCAGTCCATCCAGGAAGTTTTACATGGTGAGCTAAAGGGGGAAACTCAAAAGTTGAAGTTCCTAAGATCTTTGTCTTCTTTGAGCCAAACTATACCTTATGACGAAAACACGGAATCATTTATTCACCGCCACACAGCAGAAATAGTGCATG | esiRNA cDNA target sequence - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?