Przejdź do
EMU206331
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zkscan16
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGAGCCACGTGAATCTGTAACATTTGAGGATGTGTCTGTGGATTTCTCCAGAGGAGAGTGGAAGCTACTGGAACCATCTCAAAGAGAGCTATATAAGGAAGTGCTGCTGGAAAACTTAGGGACCCTAGAGTTTTTGGGCTCTCCGGTTTCCAAACTTGACTTGATTTCCCATCTGAAGTGGGTTAAATTGCCAAGGGTACTGGAAAAAGAAATCTTAAAAGACCCCAGACCAGGAGAGTTGGTAAAAGAGAGTGAGTCTAGACGTGAATTGGATGCTTTTATGGAAGGCTTGACTTTAGAGAAAACAGTGGAGTACTGCTTCAGGGATGGTGGTTATGGCTTGAAGACAGAATTCCAGAGGCGACATGGCAAACCCAAGAAAGATCATGGCAAGCGGAGTAGCCATGAGAATAGAGAATCTGAGACAGAAGGGACCTCCTCTGGGAAGAGAGTCAAGCAGACTTCTGACACACTCAAACATCGGAAAGCCTCCTTATCTAAGATGTCTCA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU090721EMU054821EMU185491
description
targeting mouse Zkscan16
description
targeting mouse Zkscan2
description
targeting mouse Zkscan5
description
targeting mouse 9030025p20rik, Ermard, Gm3435
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TGAGCCACGTGAATCTGTAACATTTGAGGATGTGTCTGTGGATTTCTCCAGAGGAGAGTGGAAGCTACTGGAACCATCTCAAAGAGAGCTATATAAGGAAGTGCTGCTGGAAAACTTAGGGACCCTAGAGTTTTTGGGCTCTCCGGTTTCCAAACTTGACTTGATTTCCCATCTGAAGTGGGTTAAATTGCCAAGGGTACTGGAAAAAGAAATCTTAAAAGACCCCAGACCAGGAGAGTTGGTAAAAGAGAGTGAGTCTAGACGTGAATTGGATGCTTTTATGGAAGGCTTGACTTTAGAGAAAACAGTGGAGTACTGCTTCAGGGATGGTGGTTATGGCTTGAAGACAGAATTCCAGAGGCGACATGGCAAACCCAAGAAAGATCATGGCAAGCGGAGTAGCCATGAGAATAGAGAATCTGAGACAGAAGGGACCTCCTCTGGGAAGAGAGTCAAGCAGACTTCTGACACACTCAAACATCGGAAAGCCTCCTTATCTAAGATGTCTCA
esiRNA cDNA target sequence
AGCGAATCCACAATGGAGAGAAGCCCTACACATGTGCCCAGTGTGGCAAACATTTCAATAAGAGCTCTTTCCTCACTAAACACCGGGAAGTCCACATGAGAGAAAAGCTGCTGCCATACTCCCCCTCTGTGTACTCCCCAGAGAACCTACTGAAAGGCAAGAGTGCCGAGCTCAGGAAGACCTTTTGACAGTGAGCTTGCCTTTCCACTCACCCTGTTAGCCATCTGATCCTAGTTCTGCTCTTGGAAGCAGTCTTCTTAGCTATAAATTACAGTTCCCAAGACAGGCCTGAGAATCGAAGTAAACTAAACCTCTCATCTGGTCTCACCTCATAGTCTGACATGCTCAGTCTGCCTCTCTCCTGTGAGTCTTGGAAGTTTCAATAAATGAGATAATAAGATTTTTTAAATTCAAAATAAAATTCTCACTAGAATGTTGAGGCTAATGCTATTTCCCAGCAAATTTCAAAACTTTTGCACATGGATTAATCCATATATTTTCAAATATATGAATGGTGTAAAGTTTTTATGGTGTTATCTATCACCCTTATGAGACCTTGGCAGCAACT
esiRNA cDNA target sequence
AGGAGCGCAGACAACAGATTGCCACAAGTCCCGAAGTACTTCCTCAGAAGATGGTACCACCCGGAGCCACGCAGGAGTCCTTCAGTCACCAGTGTCTACCTGTGGAGGCCCAGCCCGAGCGAGAGTCACAGAATCTTCTGGAAGAAAATGCCCTTCCTGCTCTCCAGGTTTCTTCCGTTCCCCTGAAGGACAGCCAGGAGCTGACAGATTCACTCCTCTCAGATGGGCCCCAGAAGTTGGTGAAAACTGAAGATGTGGCTGATGTAGCTGTGTCCTTCATCCTGGAGGAATGGGCACATTTGGACCAGTCCCAGAAGTCTCTCGGTAGGGACAGCAGAAAGGAGGATTGTGAGAGTACCACTCCTGTGGATTACGAGCCCAAGGAGGGCAACTTAGAGTTCACGGTGCAGCAGGTCTCCGATGCAGCTGACCCACACTGGGTGGCCGCAGAACGCACGGAAAAGAATGGTGTTCAGCGTCC
esiRNA cDNA target sequence
CGGAAGCGATGGAGATTTTACCAGGGGATTCCATGACCACATGCCTTTCTCCTTTAGTGCATGACTTGATTTGTAACCTTGGGTTTGAACTCAAAGAAATTTGTGATATCAATAGCATTGTAACTCAAAATGGTGAAGTACGATGGAAAGCAATTACTGACCGTGTGAGATATGAAGAATTAGGGCGAAGTCTGGACTACAGGAGAAGTGTGCAGCAGCTGGGTCCGGTGTGTGAGGCCATCCACCTACACATCTCAGCTCTGACCAGGGCTCAGTTTGAAATTCAGTATTCGCCTTGGTACCAGTGGACAACTTATCCAGAGTTGTTTCTTGAGATACTTGATGCCTTGCAAAGCTCGCAGCCTGCTGCCGTCTCCCTCGGCGTGATGAAACTAGCTTCCTGTCTGGAGCGAGCCCTCGGCGACGTATTTTTACTGGTTGGGAAAGAGTGCCCCTTTCTCCTAAGAGATCTTCTTGCATCTGCAGAGCTTGCACAAGTCTTTGGACATGC
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038630
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030757
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000055991
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000079709
Gene Information
mouse ... ZKSCAN16(100041581), Zkscan16(100041581)
Gene Information
mouse ... ZKSCAN2(210162), Zkscan2(210162)
Gene Information
mouse ... ZKSCAN5(22757), Zkscan5(22757)
Gene Information
mouse ... 9030025P20RIK(100041574)
NCBI accession no.
NM_001099323
NCBI accession no.
NM_001081329
NCBI accession no.
NM_016683
NCBI accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)