Przejdź do
EMU217841
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gcnt7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGCGATTTATGCACCTCAGAATGTCTACTGTATCCACAGTGATGAAAATGCCCCAAAGAAGTTTAAGAGTGCCATGCAAACCTTCGTGGACTGTTTTGGAAACATCTTTCTTTCATCAAAGACACAGAAGGTGGCTCATGACAACCTCAGGAGGCTGCAGGCAGAGATTGACTGCATGAGGGACCTGGTCCACTCCCCATTTCAATGGCACTATGTCATGAATCTCTGTGGACAGGAATTCCCTATCAAAACCAACAAAGAAATCATCTATGACATCAGAACCAGGTGGAAGGGTAAAAACATCACGCCTGGGGTGACCCCACCCGCAAACTCCAAACCCAAGACAGGCCAAGGCCCTCCAAAGCCCAGTCCCGATGAAAACAGCTACACAGCTCCAAATACAATTTTCAAACAAAGCCCACCCCACAATCTAACAATTTCCTCTGGAAGTGCTCACTATGCACTTACGAGGAAGTTTGTAGAGTTCGTCCTAACTGATCCCCGTGCAAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU023491HPA052617HPA059403
description
targeting mouse Gcnt7
description
targeting human GCNT7
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
esiRNA cDNA target sequence
AGCGATTTATGCACCTCAGAATGTCTACTGTATCCACAGTGATGAAAATGCCCCAAAGAAGTTTAAGAGTGCCATGCAAACCTTCGTGGACTGTTTTGGAAACATCTTTCTTTCATCAAAGACACAGAAGGTGGCTCATGACAACCTCAGGAGGCTGCAGGCAGAGATTGACTGCATGAGGGACCTGGTCCACTCCCCATTTCAATGGCACTATGTCATGAATCTCTGTGGACAGGAATTCCCTATCAAAACCAACAAAGAAATCATCTATGACATCAGAACCAGGTGGAAGGGTAAAAACATCACGCCTGGGGTGACCCCACCCGCAAACTCCAAACCCAAGACAGGCCAAGGCCCTCCAAAGCCCAGTCCCGATGAAAACAGCTACACAGCTCCAAATACAATTTTCAAACAAAGCCCACCCCACAATCTAACAATTTCCTCTGGAAGTGCTCACTATGCACTTACGAGGAAGTTTGTAGAGTTCGTCCTAACTGATCCCCGTGCAAA
esiRNA cDNA target sequence
GGCGATTTCTCTTTGGCATATATTATAACTATTCATAAGGAGCTGGCCATGTTTGTGCAGCTTCTCAGAGCTATTTATGTACCTCAAAATGTTTATTGTATTCATGTTGATGAAAAGGCCCCAATGAAGTATAAGACTGCTGTGCAAACCTTGGTTAACTGTTTTGAAAACGTTTTTATTTCCTCCAAGACAGAGAAGGTGGCTTATGCTGGCTTTACAAGACTACAGGCAGATATTAATTGTATGAAAGTTCTAGTGCATTCTAAATTTCAATGGAACTATGTCATCAATCTTTGTGGACAGGATTTTCCCATCAAAACCAACAGAGAAATCATACACTACATCAGAAGCAAATGGAGTGATAAAAATATTACTCCTGGAGTAATCCAACCATTGCACATTAAATCCAAGACAAGTCAAAGTCATCTCGAATTCGTTCCTAAAGGAAGTATCTATGCACCTCCAAATAACAGATTCAAAGACAAACCACCCCAT
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
Gene Information
mouse ... GCNT7(654821), Gcnt7(654821)
Gene Information
human ... GCNT7(140687)
Gene Information
human ... GCNT7(140687)
Gene Information
human ... GCNT7(140687)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000074569
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
NCBI accession no.
NM_001039560
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)