Przejdź do
EPS002
MS-275
A HDAC1 and HDAC3 inhibitor
Synonim(y):
MS-275 (Entinostat, SNDX-275), 3-pyridinylmethyl [[4-[[(2-aminophenyl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamate, N-(2-Aminophenyl)-4-[N-(pyridine-3ylmethoxycarbonyl)aminomethyl]benzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.41
NACRES:
NA.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥99%
assay
≥99%
solubility
DMSO: 38 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccccc1NC(=O)c2ccc(CNC(=O)OCc3cccnc3)cc2
InChI
1S/C21H20N4O3/c22-18-5-1-2-6-19(18)25-20(26)17-9-7-15(8-10-17)13-24-21(27)28-14-16-4-3-11-23-12-16/h1-12H,13-14,22H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI key
INVTYAOGFAGBOE-UHFFFAOYSA-N
General description
Preferentially inhibits HDAC1 (IC50=300 nM) over HDAC3 (IC50=8 μM). Has no inhibitory activity towards HDAC8 (IC50>100 μM).
Application
MS-275 has been used as a histone deacetylase-1 inhibitor.
Biochem/physiol Actions
HDAC inhibitor; antiproliferative.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)