Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4510,00 zł 3833,50 zł |
Informacje o tej pozycji
3833,50 zł
Cena katalogowa4510,00 złZaoszczędź 15%recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt ~18 kDa, 26-28 kDa by SDS-PAGE
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FASLG(356)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder | description recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture | description affinity isolated antibody |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-GE) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in CHO cells | recombinant - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form buffered aqueous solution |
| impurities endotoxin, tested | impurities - | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities - |
| Gene Information human ... FASLG(356) | Gene Information human ... FASLG(356) | Gene Information - | Gene Information human ... FASLG(356) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fas Ligand human
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?