Przejdź do
F0500
Fast Blue RR Salt
crystalline
Synonim(y):
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Azoic Diazo No. 24
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H14ClN3O3 · 1/2 ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.89
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
238-777-5
MDL number:
Colour Index Number:
37155
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fast Blue RR Salt, crystalline
form
crystalline
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
ε (extinction coefficient)
≥15000 at 326-332  nm, ≥7000 at 390-396 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
Application
Fast blue RR salt has been used in the immunohistochemistry to detect the activity of alkaline phosphatase. It has been used in the procedure of connective tissue staining using picrosirius red.
Biochem/physiol Actions
Fast blue RR is mainly used in histological stainings. It binds to the reaction product of alkaline phosphatase and precipitates it as an insoluble compound. The sites of alkaline phosphatase activity appears black. Fast blue RR is also used for the detection of esterase activity. It couples with naphthol (released from naphthol acetate) and forms an insoluble azo-dye which appears red/blue.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FBS25201545368881
description
crystalline
description
Preweighed Capsules
description
-
description
Dye content 15 %
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
crystalline
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fast Blue RR Salt
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)